アッセイ
≥97.0% (qNMR)
形状
lumps
環境により配慮した代替製品の特徴
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
官能基
phosphate
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
CC(C)c1cc(C(C)C)c(c(c1)C(C)C)-c2cc3ccccc3c-4c2OP(O)(=O)Oc5c(cc6ccccc6c-45)-c7c(cc(cc7C(C)C)C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C50H57O4P/c1-27(2)35-23-39(29(5)6)45(40(24-35)30(7)8)43-21-33-17-13-15-19-37(33)47-48-38-20-16-14-18-34(38)22-44(50(48)54-55(51,52)53-49(43)47)46-41(31(9)10)25-36(28(3)4)26-42(46)32(11)12/h13-32H,1-12H3,(H,51,52)
InChI Key
AGQAQYPGJDBIQR-UHFFFAOYSA-N
詳細
アプリケーション
非対称還元的アミノ化のための金属-Brønsted酸協同触媒
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
689890-BULK:
689890-500MG:
689890-100MG:
689890-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
TRIP and TiPSY Chiral Phosphoric Acid Catalysts
キラルリン酸触媒:TRIP触媒とTiPSY触媒
関連コンテンツ
The List group focuses on the development of new concepts in catalysis. Since 1999, this research group has pioneered the development of organocatalysis as the third pillar of stereoselective catalysis, along side biocatalysis and transition metal catalysis.