Merck
674745
Sigma-Aldrich
(R)-(–)-3,3′-Bis(triphenylsilyl)-1,1′-binaphthyl-2,2′-diyl hydrogenphosphate
95%
別名:
MacMillan TiPSY catalyst
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C56H41O4PSi2
CAS番号:
分子量:
865.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
形状
solid
光学活性
[α]22/D -197°, c = 1 in chloroform
mp
329-335 °C
官能基
phosphate
SMILES記法
OP1(=O)Oc2c(cc3ccccc3c2-c4c(O1)c(cc5ccccc45)[Si](c6ccccc6)(c7ccccc7)c8ccccc8)[Si](c9ccccc9)(c%10ccccc%10)c%11ccccc%11
InChI
1S/C56H41O4PSi2/c57-61(58)59-55-51(62(43-25-7-1-8-26-43,44-27-9-2-10-28-44)45-29-11-3-12-30-45)39-41-23-19-21-37-49(41)53(55)54-50-38-22-20-24-42(50)40-52(56(54)60-61)63(46-31-13-4-14-32-46,47-33-15-5-16-34-47)48-35-17-6-18-36-48/h1-40H,(H,57,58)
InChI Key
BDQOCXQVIFQJRK-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
有機触媒によるエナンチオ選択的アミノ化反応に、最初に用いられた有機触媒です
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
674745-VAR:
674745-BULK:
674745-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
R Ian Storer et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(1), 84-86 (2006-01-05)
The first enantioselective organocatalytic reductive amination reaction has been accomplished. The development of a new chiral phosphoric acid catalyst has provided a convenient strategy for the enantioselective construction of protected primary amines and provided a highly stereoselective method for the
資料
キラルリン酸触媒:TRIP触媒とTiPSY触媒