Merck
675156
Sigma-Aldrich
(R)-VANOL
97%
別名:
(R)-3,3′-ジフェニル-2,2′-ビ-1-ナフトール, (R)-3,3'-ジフェニル-2,2'-ビ-1-ナフタロール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C32H22O2
CAS番号:
分子量:
438.52
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
solid
光学活性
[α]20/D +310°, c = 1 in chloroform
mp
200-204 °C
官能基
phenyl
SMILES記法
Oc1c(c(cc2ccccc12)-c3ccccc3)-c4c(O)c5ccccc5cc4-c6ccccc6
InChI
1S/C32H22O2/c33-31-25-17-9-7-15-23(25)19-27(21-11-3-1-4-12-21)29(31)30-28(22-13-5-2-6-14-22)20-24-16-8-10-18-26(24)32(30)34/h1-20,33-34H
InChI Key
NDTDVKKGYBULHF-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
(R)-VANOLは、アーチ型のビアリールリガンドで、以下のプロセスで用いられる可能性があります:
  • アルミニウム触媒の存在下で不斉バイヤー・ビリガー反応を介した3つの置換シクロブタノンのγ-ブチルアセトンへの変換。
  • (2S,3S)-エチル 1-ベンズヒドリル-3-(4-(メチルスルホニル)フェニル) アジリジン-2-カルボン酸を形成するN-(4-(メチルスルホニル)ベンジリデン)ジフェニルメタンアミンの不斉アジリジン化。
  • ジエチル亜鉛の存在下での高いエナンチオ選択性のある2-アリーリデン-1,3-ジケトンへの末端アルキンの共役付加。
VANOLは、触媒的不斉ディールズ・アルダー反応、イミンアルドール反応、およびアジリジン化反応における優れたリガンドであることが証明されています。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
675156-BULK:
675156-250MG:
675156-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Vaulted biaryls: efficient ligands for the aluminum-catalyzed asymmetric Baeyer-Villiger reaction.
Bolm C, et al.
Synlett, 2004(09), 1619-1621 (2004)
Blay G, et al.
Chemistry?A European Journal , 18(41), 12966-12969 (2012)
An efficient enantioselective synthesis of florfenicol via asymmetric aziridination.
Wang Z, et al.
Tetrahedron, 67(47), 9199-9203 (2011)
Su Yu et al.
Organic letters, 7(3), 367-369 (2005-01-28)
[reaction: see text] In an effort to develop a synthesis of the VAPOL ligand that avoids the use of a chromium carbene complex, a route was examined that involved the annulation of a naphthalene carboxamide via the method of Snieckus.
Bao. J. et al.
Journal of the American Chemical Society, 118, 3392-3392 (1996)
関連コンテンツ
The research areas of interest to the Wulff group include enantioselective catalysis, mechanisms of asymmetric catalysis, macromolecular chemistry, Fischer carbene complexes in organic synthesis and the total synthesis of natural products.