Merck
790907
Sigma-Aldrich
TmPyPB
98% (HPLC)
別名:
1,3,5-トリス(3-ピリジル-3-フェニル)ベンゼン, 1,3,5-トリ(m-ピリジン-3-イルフェニル)ベンゼン, 3,3′-[5′-[3-(3-ピリジニル)フェニル][1,1′:3′,1′′-ターフェニル]-3,3′′-ジイル]ビスピリジン, Tm3PyPB
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C39H27N3
CAS番号:
分子量:
537.65
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
98% (HPLC)
フォーム
powder
mp
195-200 °C
SMILES記法
C1(C2=CC=CC(C3=CN=CC=C3)=C2)=CC(C4=CC=CC(C5=CN=CC=C5)=C4)=CC(C6=CC=CC(C7=CN=CC=C7)=C6)=C1
InChI
1S/C39H27N3/c1-7-28(34-13-4-16-40-25-34)19-31(10-1)37-22-38(32-11-2-8-29(20-32)35-14-5-17-41-26-35)24-39(23-37)33-12-3-9-30(21-33)36-15-6-18-42-27-36/h1-27H
InChI Key
CINYXYWQPZSTOT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
高効率のリン光OLEDに使用される、高電子移動度(10-4~10-3 cm2 V-1 s-1) および高三重項エネルギーレベル(2.75 eV)を有する電子輸送および正孔阻止/エキシトンブロッキング材。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
790907-1G:
790907-BULK:
790907-VAR:
790907-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Structure-property relationship of pyridine-containing triphenyl benzene electron-transport materials for highly efficient blue phosphorescent OLEDs
Su, Shi-Jian; Takahashi, Yasuyuki; et al.
Advances in Functional Materials, 19(8), 1260-1267 (2009)
Pyridine-containing triphenylbenzene derivatives with high electron mobility for highly efficient phosphorescent OLEDs
Su, Shi-Jian; Chiba, Takayuki; et al.
Advanced Materials, 20(11), 2125-2130 (2008)
資料
Organic Light-emitting Diodes (OLEDs) are solid-state devices that transform electrical energy into light. OLEDs are considered the next generation technology for high-resolution flexible displays and solid state lighting, attracting intense scientific and industrial interest.
安定かつ高効率の非ドープ型有機ELを作製するために、多数の凝集誘起発光性(AIE)材料が開発されています。これら素子の発光色は可視光の全領域にわたっており、高性能白色有機ELの作製にも成功しています。