Merck
701874
Sigma-Aldrich
1,3-ビス(N-カルバゾリル)ベンゼン
97%
別名:
1,3-ジ(9H-カルバゾール-9-イル)ベンゼン, 9,9'-(1,3-フェニレン)ビス-9H-カルバゾール, N,N'-ジカルバゾリル-3,5-ベンゼン, mCP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C30H20N2
CAS番号:
分子量:
408.49
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
173-178 °C
λmax
292, 338 nm
蛍光検出
λem 345, 360 nm in THF
軌道エネルギー
HOMO 6.1 eV 
LUMO 2.4 eV 
OLEDデバイス性能
ITO/NPD/mCP/BCPO:FIr6 (8%)/TAZ/LiF/Al
  • Color: blue
  • Max. Luminance: 28718 Cd/m2
  • Max. EQE: 19.8 %
  • Turn-On Voltage: 3 V
ITO/NPD/mCP/BCPO:FIrpic (8%)/TAZ/LiF/Al
  • Color: blue
  • Max. Luminance: 35677 Cd/m2
  • Max. EQE: 23.5 %
  • Turn-On Voltage: 2.8 V
SMILES記法
c1cc(cc(c1)-n2c3ccccc3c4ccccc24)-n5c6ccccc6c7ccccc57
InChI
1S/C30H20N2/c1-5-16-27-23(12-1)24-13-2-6-17-28(24)31(27)21-10-9-11-22(20-21)32-29-18-7-3-14-25(29)26-15-4-8-19-30(26)32/h1-20H
InChI Key
MZYDBGLUVPLRKR-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
リン光ホスト材料。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
701874-VAR:
701874-BULK:
701874-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yue Zhou et al.
Bioresource technology, 292, 121951-121951 (2019-08-11)
To create more active adsorption sites on biochar, the Fe3O4/GO/citrus peel-derived magnetic bio-nanocomposite (mGOCP) with hierarchically porous architectures was synthesized by a facile one-pot hydrothermal approach for efficient removal of fluoroquinolone antibiotics ciprofloxacin (CIP) and sparfloxacin (SPA). The characterization analysis
Yafei Wang et al.
Chemistry, an Asian journal, 11(18), 2555-2563 (2016-07-22)
Pi-conjugated organic molecules featuring the donor-bridge-acceptor (D-π-A) structure have been widely used in semiconducting materials owing to their rigid structure, good thermal stability, excellent charge transfer, and high emission efficiency. To investigate the effect of the D-π-A molecular structure on
Marek Kirs et al.
Applied and environmental microbiology, 82(22), 6757-6767 (2016-10-30)
Identification of sources of fecal contaminants is needed to (i) determine the health risk associated with recreational water use and (ii) implement appropriate management practices to mitigate this risk and protect the environment. This study evaluated human-associated Bacteroides spp. (HF183TaqMan)
Kelly D Hannan et al.
The Science of the total environment, 741, 140334-140334 (2020-07-01)
Ocean acidification, resulting from increasing atmospheric carbon dioxide (CO2) emissions, can affect the physiological performance of some fishes. Most studies investigating ocean acidification have used stable pCO2 treatments based on open ocean predictions. However, nearshore systems can experience substantial spatial
Franziska A Balmer et al.
The journal of physical chemistry. A, 121(1), 73-87 (2016-12-22)
The S
資料
Organic Semiconductor Laser Materials
九州大学 安達先生に有機半導体レーザー材料についてレビューしていただきました。有機ELデバイスが実用化を迎え、その技術を発展させた次世代デバイスとして有機半導体レーザーダイオードの実現が期待されています。
Materials Design Concepts for Efficient Blue OLEDs: A Joint Theoretical and Experimental Study
有機EL用機能性有機材料の設計に関する方法論について解説しました。理論的予測と各種測定データとの関係を有機EL材料設計や候補材料の絞込みに用いることで、ホスト材料と電荷輸送材料を合成することができます。