Merck
901102
Sigma-Aldrich
PPT
sublimed
別名:
2,8-ビス(ジフェニルホスホリル)ジベンゾ[b,d]チオフェン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C36H26O2P2S
CAS番号:
分子量:
584.60
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.23
品質水準
形状
solid
white
SMILES記法
O=P(C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)C(C=C3)=CC4=C3SC5=C4C=C(P(C6=CC=CC=C6)(C7=CC=CC=C7)=O)C=C5
InChI
1S/C36H26O2P2S/c37-39(27-13-5-1-6-14-27,28-15-7-2-8-16-28)31-21-23-35-33(25-31)34-26-32(22-24-36(34)41-35)40(38,29-17-9-3-10-18-29)30-19-11-4-12-20-30/h1-26H
InChI Key
ZCJJIQHVZCFSGZ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Jan Code
901102-VAR:
901102-BULK:
901102-1G:
901102-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
グリホサート PESTANAL®, analytical standard
Supelco
45521
グリホサート
A New Molecular Design Based on Thermally Activated Delayed Fluorescence for Highly Efficient Organic Light Emitting Diodes.
Rajamalli P, et al.
Journal of the American Chemical Society, 138(2), 628-634 (2016)
Thermally activated delayed fluorescence emitters with a m,m-di-tert-butyl-carbazolyl benzoylpyridine core achieving extremely high blue electroluminescence efficiencies.
Rajamalli P, et al.
Journal of Material Chemistry C, 5(11), 2919-2926 (2017)
Ryuhei Furue et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 55(25), 7171-7175 (2016-05-05)
Luminescent materials consisting of boron clusters, such as carboranes, have attracted immense interest in recent years. In this study, luminescent organic-inorganic conjugated systems based on o-carboranes directly bonded to electron-donating and electron-accepting π-conjugated units were elaborated as novel optoelectronic materials.
関連コンテンツ
Organic electronics utilizes organic conductors and semiconductors for applications in organic photovoltaics, organic light-emitting diodes, and organic field-effect transistors.
有機エレクトロニクスは、有機導電体や有機半導体を用いて、有機太陽電池、有機EL、有機電界効果トランジスタなどの応用実現を目指す分野です。
ディスプレイや照明としての普及が進んでいる有機ELデバイスの、学術論文や解説書等では詳細に記述されない「実験」について、可能な限り一般化して紹介しています。