分子量
average Mw ~1,100,000
屈折率
n20/D 1.683
転移温度
Tg 220 °C
密度
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
軌道エネルギー
HOMO 5.8 eV
LUMO 2.2 eV
OLEDデバイス性能
ITO/PEDOT:PSS/PVK/PFO:Ir(btpy)3 (5 wt%)/Ca
ITO/PEDOT:PSS/PVK:FIr6 (10 wt%)/TPBI/CsF:Al
ITO/PEDOT:PSS/PVK:Ir(mppy)2 (6 wt%)/Bphen/LiF:Al
SMILES記法
[n]1(c2c(c3c1cccc3)cccc2)C=C
InChI
1S/C14H11N/c1-2-15-13-9-5-3-7-11(13)12-8-4-6-10-14(12)15/h2-10H,1H2
InChI Key
KKFHAJHLJHVUDM-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Jan Code
182605-5G:
182605-VAR:
182605-25G:
182605-BULK:
182605-10G:
資料
代表的な発光ポリマーの特性について解説しました。高分子有機ELは、フラットパネルディスプレイや照明への応用を視野に現在開発が進められており、発光ポリマーの特性理解と効率向上が急がれています。
LEPs enable a wide range of important applications including sensors, flexible LED displays and lighting devices, optical pump lasers, and potentially polymer diode lasers.