詳細
Solution processable
フォーム
powder
分子量
Mw ≥20,000 g/mol
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
>300 °C
軌道エネルギー
HOMO -5.2 eV
LUMO -2.4 eV
環境により配慮した代替製品カテゴリ
保管温度
15-25°C
詳細
アプリケーション
Indoor photovoltaics is one of the best sustainable and reliable energy source for low power consumption electronics such as the rapidly growing Internet of Things.
In another recent study, Perovskite photovoltaic (PPV) cells with a mesoporous PPV (mPPV) structure using typical Spiro-OMeTAD as the hole transport layer (HTL) shows the highest maximum power density (Pmax) of 19.9 μW/cm2 under 200 lux and 115.6 μWcm-2 under 1000 lux (without masking), which is among the best of the indoor PV. When PEDOT:PSS is replaced by Poly-TPD as HTL in the inverted PPV (iPPV) cell, the Pmax under indoor light improves significantly and is comparable to that of the best mesoporous mPPV cell.
Device performance:
iPPV-Poly-TPD
1. under one sun [Pin=100 mW/cm2]
Jsc=21.8 mA/cm2
Voc=1.07 V
FF=73.7%
PCE=17.2%
2. under 1000 lux [200 lux]
Jsc=172.3 mA/cm2
Voc=0.851 V
FF=75.9%
Pmax=111.3 mW/cm
- Organic Light Emitting Diode (OLED): Hole transport layer / Electron blocking layer (HTL/EBL) Materials
- Solution-Processed OLED : Polymer hole transport layer
- Dye-Sensitized Solar Cell (DSSC):Hole transport materials
- Perovskite Solar Cells:Hole transport material
- Flexible Printed Electronics:Hole transport layer / Hole injection layer(HTL/HIL) Polymers
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
907065-1G:
907065-BULK:
907065-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
メルクのSpiro-MeOTAD製品「SHT-263 Solarpur®」は、世界中で広く使用されているペロブスカイト太陽電池用正孔輸送材料です。
Professor Chen(南開大学、中国)とそのチームは、有機太陽電池の背後にあるこれまでの記録を塗り替える、17.3%の電力変換効率を達成した最近の戦略を説明しています。
Professor Chen (Nankai University, China) and his team explain the strategies behind their recent record-breaking organic solar cells, reaching a power conversion efficiency of 17.3%.
関連コンテンツ
有機無機ハライドペロブスカイトは、新規光吸収材料として注目されています。ペロブスカイト太陽電池は、塗布による作製が可能なため低コストでの製造が期待され、フレキシブルで軽量な太陽電池の実現に向けた研究が盛んにおこなわれています。
ペロブスカイト太陽電池の概要について、グレッツェル教授にレビューしていただきました。ハイブリッドペロブスカイト太陽電池は、過去数年間でその太陽光変換効率は急激に上昇し、今一番注目されている技術の一つです。