Merck
902500
Sigma-Aldrich
Spiro-MeOTAD, SHT-263 Solarpur®
greener alternative
別名:
N2,N2,N2′,N2′,N7,N7,N7′,N7′-octakis(4-methoxyphenyl)-9,9′-spirobi[9H-fluorene]-2,2′,7,7′-tetramine, Spiro-MeOTAD, Spiro-OMeTAD
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C81H68N4O8
CAS番号:
分子量:
1225.43
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
アッセイ
≥99.9%
品質水準
形状
powder
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
不純物
≤0.1% Residual solvent
mp
247 °C
環境により配慮した代替製品カテゴリ
InChI
1S/C81H68N4O8/c1-86-65-29-9-53(10-30-65)82(54-11-31-66(87-2)32-12-54)61-25-45-73-74-46-26-62(83(55-13-33-67(88-3)34-14-55)56-15-35-68(89-4)36-16-56)50-78(74)81(77(73)49-61)79-51-63(84(57-17-37-69(90-5)38-18-57)58-19-39-70(91-6)40-20-58)27-47-75(79)76-48-28-64(52-80(76)81)85(59-21-41-71(92-7)42-22-59)60-23-43-72(93-8)44-24-60/h9-52H,1-8H3
InChI Key
XDXWNHPWWKGTKO-UHFFFAOYSA-N
詳細
Spiro-MeOTADはペロブスカイト太陽電池のホール輸送材料として広く使われ、中でもSHT-263 Solarpur®は、高品質材料として広く知られています。大規模製造用にバルクでのご提供も可能です。溶媒残存量が低く、また製造ロット間の一貫性にも優れています。ペロブスカイト太陽電池以外にも固体型色素増感太陽電池でも利用されています。
「グリーンケミストリーの12原則」に準拠した、より環境に優しい製品(グリーン代替品)をお届けすることを目指しています。spiro-MeOTADは、高性能ペロブスカイト太陽電池のホール輸送材料(HTM)として使用され、エネルギー効率の向上が期待されます。こちらの文献(Angew. Chem. Int. Ed. 2016, 55, 14522)にて、詳細をご覧ください。
より高純度グレードの「SHT-263 Solarpur®」(製品番号:902500)は、バルクでのご提供が可能です。
アプリケーション
SHT-263 Solarpur®は、スピロ環構造を有する正孔輸送材(HTM)であり、HOMO = -5.2eV、LUMO = -2.3eVのエネルギー準位を示します。近年では、特にペロブスカイト太陽電池製造に用いられています。
法的情報
Solarpur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
902500-1G:
902500-VAR:
902500-BULK:
902500-500MG:
902500-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
New Metal- Free Porphyrins as Hole- Transporting Materials in Mesoporous Perovskite Solar Cells.
Sygkridou D, et al.
ChemistrySelect, 3(9), 2536-2541 (2018)
Air-exposure induced dopant redistribution and energy level shifts in spin-coated spiro-MeOTAD films
Hawash Z, et al.
Chemistry of Materials, 27(2), 562-569 (2015)
Unique Hole Transport Layer of PCDTBT Doped with PCPDTBT for Perovskite Solar Cells
Pratyusha T, et al.
Materials Today, 4(7), 6820-6826 (2017)
Unique hole transport layer of PCDTBT doped with PCPDTBT for perovskite solar cells
Pratyusha T, et al.
Materials Today: Proceedings, 4(7), 6820-6826 (2017)
Hairen Tan et al.
Science (New York, N.Y.), 355(6326), 722-726 (2017-02-06)
Planar perovskite solar cells (PSCs) made entirely via solution processing at low temperatures (<150°C) offer promise for simple manufacturing, compatibility with flexible substrates, and perovskite-based tandem devices. However, these PSCs require an electron-selective layer that performs well with similar processing.
資料
Novel biosensing devices, like bio-FET sensors, offer label-free analysis by detecting ionic and biomolecular charges, crucial for diagnostics and biological research.
Explore the eco-friendly potential of organic thin film transistors (OTFTs) for detecting chemical analytes, identifying viruses, and assisting in health diagnostics. This mini-review highlights challenges of achieving sustainability, safety, and biodegradability of each component of an OTFT sensor.
注目の新技術「ペロブスカイト太陽電池」を簡単に作製できる実験手順をご紹介します。
メルクのSpiro-MeOTAD製品「SHT-263 Solarpur®」は、世界中で広く使用されているペロブスカイト太陽電池用正孔輸送材料です。
すべて表示
関連コンテンツ
Organic electronics utilizes organic conductors and semiconductors for applications in organic photovoltaics, organic light-emitting diodes, and organic field-effect transistors.
有機エレクトロニクスは、有機導電体や有機半導体を用いて、有機太陽電池、有機EL、有機電界効果トランジスタなどの応用実現を目指す分野です。
ペロブスカイト太陽電池の概要について、グレッツェル教授にレビューしていただきました。ハイブリッドペロブスカイト太陽電池は、過去数年間でその太陽光変換効率は急激に上昇し、今一番注目されている技術の一つです。