アッセイ
98%
品質水準
形状
powder
mp
281.5 °C (exp.)
SMILES記法
O=S([N-]S(=O)(C(F)(F)F)=O)(C(F)(F)F)=O.O=S([N-]S(=O)(C(F)(F)F)=O)(C(F)(F)F)=O.O=S([N-]S(=O)(C(F)(F)F)=O)(C(F)(F)F)=O.CC(C)(C)C1=CC(N2N=CC=C2)=NC=C1.CC(C)(C)C3=CC=NC(N4C=CC=N4)=C3.CC(C)(C)C5=CC=NC(N6C=CC=N6)=C5.C
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
805394-VAR:
805394-BULK:
805394-5G:4548173954394
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
メルクのSpiro-MeOTAD製品「SHT-263 Solarpur®」は、世界中で広く使用されているペロブスカイト太陽電池用正孔輸送材料です。
Greatcell Solar Materials(旧Dysol)社製の色素増感太陽電池用ルテニウム色素(N749 Black Dye、N-3、N-719、Z-907、K19など)を販売しております。
Dye-sensitized solar cells (DSCs) are 3rd generation solar cells combining the promise of high efficiency with low production costs.
ペロブスカイト ‐ ペロブスカイト タンデム型太陽電池の進展について概説します。タンデム型構造では、ペロブスカイト光吸収体のバンドギャップ設計が重要となります。
関連コンテンツ
ペロブスカイト太陽電池の概要について、グレッツェル教授にレビューしていただきました。ハイブリッドペロブスカイト太陽電池は、過去数年間でその太陽光変換効率は急激に上昇し、今一番注目されている技術の一つです。