アッセイ
98%
品質水準
形状
powder
SMILES記法
CC(C)(C)C1=CC(N2N=CC=C2)=NC=C1.CC(C)(C)C3=CC=NC(N4C=CC=N4)=C3.CC(C)(C)C5=CC=NC(N6C=CC=N6)=C5.[Co+3]
InChI
1S/3C12H15N3.Co/c3*1-12(2,3)10-5-7-13-11(9-10)15-8-4-6-14-15;/h3*4-9H,1-3H3;/q;;;+3
InChI Key
GECNGXUHOILCGK-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
805408-5G:4548173983387
805408-BULK:
805408-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
メルクのSpiro-MeOTAD製品「SHT-263 Solarpur®」は、世界中で広く使用されているペロブスカイト太陽電池用正孔輸送材料です。
Next generation solar cells have the potential to achieve conversion efficiencies beyond the Shockley-Queisser (S-Q) limit while also significantly lowering production costs.
ペロブスカイト ‐ ペロブスカイト タンデム型太陽電池の進展について概説します。タンデム型構造では、ペロブスカイト光吸収体のバンドギャップ設計が重要となります。
Dr. Perini and Professor Correa-Baena discuss the latest research and effort to obtain higher performance and stability of perovskite materials.