Merck
15224
Sigma-Aldrich
ビス(トリフルオロメタン)スルホンイミド リチウム塩
puriss., ≥99.0% (19F-NMR)
別名:
LiTFSI, ビス(トリフルオロメチルスルホニル)アミン リチウム塩, ビストリフルオロメタンスルホンイミド酸リチウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3SO2NLiSO2CF3
CAS番号:
分子量:
287.09
Beilstein:
6625414
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
puriss.
品質水準
アッセイ
≥99.0% (19F-NMR)
フォーム
powder
不純物
≤1% water
mp
234-238 °C (lit.)
溶解性
H2O: 10 mg/mL, clear, colorless
官能基
fluoro
SMILES記法
[Li]N(S(=O)(=O)C(F)(F)F)S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2F6NO4S2.Li/c3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8;/q-1;+1
InChI Key
QSZMZKBZAYQGRS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ビス(トリフルオロメタン)スルホンイミドリチウム塩(LiTFSI)は、リチウムイオン電池およびコンデンサーの有機電解質として広く使用されるリチウム(Li+)イオンの供給源です。LiTFSIは、ペロブスカイトおよび色素増感太陽電池の正孔伝導率を高める添加剤としても使用されます。
その他情報
伝導率の極めて高い電解質で、リチウム電池に適しています。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Nervous system
保管分類コード
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
15224-50G-F:
15224-VAR-F:
15224-BULK-F:
15224-10G-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A. Webber
Journal of the Electrochemical Society, 138, 2586-2586 (1991)
Ionic conductivity in relation to ternary phase diagram of poly (ethylene oxide), succinonitrile, and lithium bis (trifluoromethane) sulfonimide blends.
Echeverri M, et al.
Macromolecules, 45(15), 6068-6077 (2012)
Development of polyacrylonitrile-based polymer electrolytes incorporated with lithium bis (trifluoromethane) sulfonimide for application in electrochromic device.
Sim LN, et al.
Electrochimica Acta, 229(15), 22-30 (2017)
Corina Paraschiva Ciobanu et al.
3 Biotech, 10(7), 298-298 (2020-06-19)
The addition of n-dodecane (between 1-3%) to the Escherichia coli fermentation broth in a mechanically agitated and aerated bioreactor revealed improved DO (dissolved oxygen) levels induced during fermentation which lead to an increase in biomass productivity and faster glucose consumption.
M. Liu et al.
Journal of the Electrochemical Society, 138, 1891-1891 (1991)