Merck
464635
Sigma-Aldrich
トリフルオロメタンスルホンイミド
≥95.0% (19F-NMR)
別名:
ビス(トリフルオロメタンスルホニル)アミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CF3SO2)2NH
分子量:
281.15
Beilstein:
4754101
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95.0% (19F-NMR)
形状
solid
bp
90-91 °C (lit.)
mp
46-57 °C (lit.)
官能基
fluoro
SMILES記法
FC(F)(F)S(=O)(=O)NS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2HF6NO4S2/c3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h9H
InChI Key
ZXMGHDIOOHOAAE-UHFFFAOYSA-N
詳細
トリフルオロメタンスルホンイミドは有望なブレンステッド酸触媒であり触媒作用においてはスカンジウムトリフラートより優れています。
アプリケーション
トリフルオロメタンスルホンイミドは1位置換1H-1,2,3,4-テトラゾール調製の触媒として用いられることがあります。
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
464635-VAR:
464635-5G:
464635-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Trifluoromethanesulfonimide catalysed synthesis of 1-substituted-1H-1, 2, 3, 4-tetrazoles using glycerol as green solvent at room temperature.
Wang H, et al.
J. Chem. Res. (M), 40(9), 570-572 (2016)
Practical Synthesis of (?)-a-Tocopherol. Trifluoromethanesulfonimide as an Extremely Active Br?nsted Acid Catalyst for the Condensation of Trimethylhydroquinone with Isophytol.
Ishihara K, et al.
Synlett, 11, 1045-1046 (1996)
Youngbum Kim et al.
Nanoscale, 10(18), 8851-8858 (2018-05-02)
The exciton-dominated light emission of two-dimensional (2D) semiconductors is determined largely by the doping state and the formation of defects. Extensive studies have shown that chemical treatment critically modifies the doping state and defect state of chemical vapor deposition (CVD)-grown