Merck
15220
Sigma-Aldrich
ビス(トリフルオロメタン)スルホンイミド
purum, ≥95.0% (19F-NMR)
別名:
ビス(トリフルオロメタンスルホニル)アミン, ビス(トリフルオロメチルスルホニル)アミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CF3SO2)2NH
分子量:
281.15
Beilstein:
4754101
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
purum
品質水準
アッセイ
≥95.0% (19F-NMR)
形状
solid
mp
52-56 °C
61-65 °C
官能基
fluoro
SMILES記法
FC(F)(F)S(=O)(=O)NS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2HF6NO4S2/c3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h9H
InChI Key
ZXMGHDIOOHOAAE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ビス(トリフルオロメタン)スルホンイミド(TFSI、Tf2N)は 1-エチル-3-メチルイミダゾリウム溶解塩形成のための陰イオン種として利用されます。棒状のポリ(2,5-ピリジン)との酸塩基錯体形成により、水和したフィルム中に高度に秩序化された薄板状自己集合体を生成します。
アプリケーション
ビス(トリフルオロメタン)スルホンイミドは以下のような研究に用いられることがあります。
  • ヘキサメチルジシロキサン存在下オクタメチルシクロテトラシロキサンの重合における触媒として。
  • 2,3,4,6-テトラ-O-ベンジル-1-C-メチル-D-ヘクソピラノースのケトピラノシル化を経由した様々な非還元性二糖類の合成における効果的な触媒として。
  • N-フッ素化誘導体調製の開始剤、活性フッ素化試薬
  • 固体高分子電解質の成分として
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
15220-25G:
15220-VAR:
15220-5G:
15220-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Comparative Electrochemical Study of New Poly(oxyethylene)-Li Salt Complexes.
Benrabah D, et al.
J. Chem. Soc., Faraday, 89, 355-359 (1993)
Self-assembly of cationic rod-like poly (2, 5-pyridine) by acidic bis (trifluoromethane) sulfonimide in the hydrated state: A highly-ordered self-assembled protonic conductor.
Vilkman M, et al.
Polymer, 51(18), 4095-4102 (2010)
Gas transport properties of Pebax?/room temperature ionic liquid gel membranes.
Bernardo P, et al.
Separation and Purification Technology, 97, 73-82 (2012)
Bis (trifluoromethane) sulfonimide initiated ring-opening polymerization of octamethylcyclotetrasiloxane.
Desmurs J-R, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 646(1), 171-178 (2002)
N-Fluorobis[(perfluoroalkyl)sulfonyl]imides: Reactions with some olefins via α-fluoro carbocationic intermediates.
Desmarteau DD, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 57(2), 629-635 (1992)