Merck
B102202
Sigma-Aldrich
ブチルスルホン
99%
別名:
ジブチルスルホン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH3(CH2)3]2SO2
CAS番号:
分子量:
178.29
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
solid
アッセイ:
99%
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
solid
bp
287-295 °C (lit.)
mp
43-45 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCS(=O)(=O)CCCC
InChI
1S/C8H18O2S/c1-3-5-7-11(9,10)8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
InChI Key
AIDFJGKWTOULTC-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
289.4 °F - closed cup
引火点(℃)
143.00 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
B102202-BULK:
B102202-VAR:
B102202-25G:
B102202-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)