Merck
709980
Sigma-Aldrich
エチルメチルスルホン
for energy applications, 97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H8SO2
CAS番号:
分子量:
108.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
97%
形状
solid
bp
239 °C (lit.)
mp
32-37 °C
密度
1.1 g/cm3
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
CCS(C)(=O)=O
InChI
1S/C3H8O2S/c1-3-6(2,4)5/h3H2,1-2H3
InChI Key
YBJCDTIWNDBNTM-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
709980-VAR:
709980-BULK:
709980-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Andreas Heckmann et al.
Chemphyschem : a European journal of chemical physics and physical chemistry, 18(1), 156-163 (2016-11-20)
Batteries based on cathode materials that operate at high cathode potentials, such as LiNi
Toshihiko Mandai et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 21(23), 12100-12111 (2019-04-26)
To achieve a sustainable-energy society in the future, next-generation highly efficient energy storage technologies, particularly those based on multivalent metal negative electrodes, are urgently required to be developed. Magnesium rechargeable batteries (MRBs) are promising options owing to the many advantageous
資料
クエット-テイラー流反応装置によるリチウムイオン電池用正極材料の製造について解説いただきました。
Experts discuss challenges and production processes of nickel-rich layered oxide cathode materials in energy storage systems.
LiBH4とその関連水素化物におけるリチウム高速イオン伝導について、東北大学の折茂 慎一教授に紹介していただきました。固体電解質に錯体水素化物を用いた全固体電池を実現が期待されます。
Solid-state lithium fast-ion conductors are crucial for safer, high-energy-density all-solid-state batteries, addressing conventional battery limitations.
すべて表示