900873
1-ブチル-1-メチルピロリジニウム ビス(トリフルオロメチルスルホニル)イミド
>99%, <500 ppm H2O
別名:
N,N-Butylmethylpyrrolidinium bis(trifluoromethanesulfonyl)amide, N,N-Butylmethylpyrrolidinium bis(trifluoromethanesulfonyl)imide, N,N-Butylmethylpyrrolidinium trifluoromethanesulfonimide, PYR14-TFSI
アッセイ
>99%
フォーム
liquid
不純物
<500 ppm H2O
mp
-18 °C
密度
1.378 g/cm3
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
CCCC[N+]1(C)CCCC1.FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H20N.C2F6NO4S2/c1-3-4-7-10(2)8-5-6-9-10;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h3-9H2,1-2H3;/q+1;-1
InChI Key
HSLXOARVFIWOQF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
関連製品
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F - Not applicable
引火点(℃)
> 110 °C - Not applicable
適用法令
Jan Code
900873-VAR:
900873-25G:
900873-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
固体電池は近年高い関心を集めており、固体Li、NaおよびAl電池の最近の進展や問題点について解説いただきました。
Solid-state Li batteries: Review of solid electrolytes, ion conduction, structures, and electrochemical processes.
イオン液体は電気化学的に安定な広い電位窓をもち、難燃性と比較的高い導電性をもちます。そのため、アルミニウム電池や不燃性のリチウムベース電池、デュアルグラファイト電池の有望な電解質とされています。
Ionic liquid electrolytes explored for rechargeable batteries' advancement; future IL development discussed.