Merck
14654
Sigma-Aldrich
1-ブチル-3-メチルピリジニウムビス(トリフルオロメチルスルホニル)イミド
≥97.0% (H-NMR)
別名:
BMPIm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H16F6N2O4S2
CAS番号:
分子量:
430.39
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
≥97.0% (H-NMR)
品質水準
アッセイ
≥97.0% (H-NMR)
フォーム
liquid
不純物
<0.5% water
官能基
fluoro
SMILES記法
CCCC[n+]1cccc(C)c1.FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H16N.C2F6NO4S2/c1-3-4-7-11-8-5-6-10(2)9-11;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h5-6,8-9H,3-4,7H2,1-2H3;/q+1;-1
InChI Key
NOFBAVDIGCEKOQ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
1-Butyl-3-methylpyridinium bis(trifluormethylsulfonyl)imide can be used:
  • In the modification of electrodes applicable in the detection of dopamine and uric acid in the human urine sample.
  • As a solvent in the Ullmann homocoupling of aryl halides or aryl boronic acids using Cu nanoparticles.
  • To modify the carbon paste electrode applicable in the detection of dopamine in human serum and urine samples.
物理的形状
疎水性のふっ素化イオン液体
法的情報
Covalent Associates, Inc.(Woburn, MA, USA)が所有する米国特許番号5,827,602により保護されています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
14654-1G-F:
14654-5G-F:
14654-BULK-F:
14654-VAR-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
An effective and environment-friendly system for Cu NPs@ RGO-catalyzed C-C homocoupling of aryl halides or arylboronic acids in ionic liquids under microwave irradiation
Zhao H, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 6(47), 41108-41113 (2016)
Evaluation of the usefulness of a novel electrochemical sensor in detecting uric acid and dopamine in the presence of ascorbic acid using a screen-printed carbon electrode modified with single walled carbon nanotubes and ionic liquids
Nagles E, et al.
Electrochimica Acta, 258, 512-523 (2017)
Imidazolium-based ionic liquids as modifiers of carbon paste electrodes for trace-level voltammetric determination of dopamine in pharmaceutical preparations
vSekuljica S, et al.
Journal of Molecular Liquids, 306, 112900-112900 (2020)
資料
イオン液体は電気化学用途での非水系電解質としての応用が期待されており、電導度と電気化学的安定性に優れたイオン液体が開発されています。
Ionic Liquids serve as non-aqueous electrolytes in electrochemical applications, valued for their conductivity and stability.