Merck
38894
Sigma-Aldrich
1-ブチル-1-メチルピロリジニウム ビス(トリフルオロメチルスルホニル)イミド
≥98.0% (T)
別名:
BMP-BTI
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H20F6N2O4S2
CAS番号:
分子量:
422.41
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
詳細
electrochemical window -3.0 - +2.4 V
品質水準
アッセイ
≥98.0% (T)
不純物
≤0.2% water
粘度
548 stokes
mp
-18 °C
官能基
fluoro
SMILES記法
CCCC[N+]1(C)CCCC1.FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H20N.C2F6NO4S2/c1-3-4-7-10(2)8-5-6-9-10;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h3-9H2,1-2H3;/q+1;-1
InChI Key
HSLXOARVFIWOQF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
1-ブチル-1-メチルピロリジニウムビス(トリフルオロメチルスルホニル)イミドは、幅広い電気化学窓(5.5 V)と高い粘度を持った室温イオン性液体(RTIL)であり、電気化学エネルギー応用における有用な候補です。
アプリケーション
BMP-BTIは、ジメチル硫酸(DMS)のジベンザゼピンとの誘導体化媒体として使用されています。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
38894-BULK-F:
38894-VAR-F:
38894-5G-F:
38894-50G-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Estimation of viscosities of pure ionic liquids using an artificial neural network based on only structural characteristics
Fatehi, Mohammad-Reza, Sona Raeissi, and Dariush Mowla
Journal of Molecular Liquids, 227, 309-317 (2017)
Electrochemical behavior of oxygen/superoxide ion couple in 1-butyl-1-methylpyrrolidinium bis (trifluoromethylsulfonyl) imide room-temperature molten salt
Katayama, Yasushi, et al.
Journal of the Electrochemical Society, 152.8, E247-E250 (2005)
Novel amperometric sensors for nitrite detection using electrodes modified with PEDOT prepared in ionic liquids
Gligor, Delia, et al.
Journal of Solid State Electrochemistry, 21.1, 281-290 (2017)
Physicochemical characterization of 1-butyl-3-methylimidazolium and 1-butyl-1-methylpyrrolidinium bis (trifluoromethylsulfonyl) imide
Vranes, Milan, et al.
Journal of Chemical and Engineering Data, 57.4, 1072-1077 (2012)
Electrochemical study of copper chloride complexes in the RTIL 1-butyl-1-methylpyrrolidinium bis (trifluoromethylsulfonyl) imide
Vainikka, Tuomas, et al.
Electrochimica Acta, 87, 739-748 (2013)
資料
Ionic liquids, also called room temperature ionic liquids, are organic salts that are liquid at, or close to, room temperature.
イオン液体は、室温付近の温度で液体の有機塩類であり、揮発性が非常に低いこととさまざまな化合物に対する溶解性の高さによって、エネルギー用途や産業プロセス向けの「グリーン」溶媒として有用です。