Merck
04275
Sigma-Aldrich
1-Butyl-1-methylpyrrolidinium bromide
≥99.0%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H20BrN
CAS番号:
分子量:
222.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥99.0%
形状
powder
不純物
≤0.5% water
SMILES記法
[Br-].CCCC[N+]1(C)CCCC1
InChI
1S/C9H20N.BrH/c1-3-4-7-10(2)8-5-6-9-10;/h3-9H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
LCZRPQGSMFXSTC-UHFFFAOYSA-M
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
04275-50G-F:
04275-BULK-F:
04275-5G-F:
04275-VAR-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)