Merck
T19526
Sigma-Aldrich
テトラメチルアンモニウムクロリド
reagent grade, ≥98%
別名:
TMA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)4N(Cl)
CAS番号:
分子量:
109.60
Beilstein:
3911201
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
アッセイ:
≥98%
グレード:
reagent grade
グレード
reagent grade
品質水準
アッセイ
≥98%
mp
>300 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
[Cl-].C[N+](C)(C)C
InChI
1S/C4H12N.ClH/c1-5(2,3)4;/h1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
OKIZCWYLBDKLSU-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
テトラメチルアンモニウムクロリドは、その熱安定性と、水性強塩基および求核試薬に対する耐性により、一般に触媒として使用される第四級アンモニウム塩です。
アプリケーション
テトラメチルアンモニウムクロリドは、N-ヒドロキシフタルイミドおよびキサントンとともに、炭化水素の好気性酸化のための効率的な塩化物触媒システムとして使用され、対応する酸素化化合物を形成します。また、固液相での活性化塩化アリールとフッ化カリウムの選択的塩化物/フッ化物交換反応によるフッ化アリールの合成用相間移動触媒としても使用されます。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 Oral
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
T19526-500G:
T19526-100G:
T19526-5G:
T19526-BULK:
T19526-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tetramethylammonium chloride as a selective and robust phase transfer catalyst in a solid?liquid halex reaction: the role of water.
Sasson Y, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 3, 297-298 (1996)
A free radical process for oxidation of hydrocarbons promoted by nonmetal xanthone and tetramethylammonium chloride under mild conditions.
Du Z, et al.
Tetrahedron Letters, 50(15), 1677-1680 (2009)
Seonki Hong et al.
Science advances, 4(9), eaat7457-eaat7457 (2018-09-12)
Biological functions depend on biomolecular assembly processes. Assemblies of lipid bilayers, actins, microtubules, or chromosomes are indispensable for cellular functions. These hierarchical assembly processes are reasonably predictable by understanding chemical structures of the defined building blocks and their interactions. However
Min Bum Park et al.
Journal of the American Chemical Society, 135(6), 2248-2255 (2012-11-29)
A solid understanding of the molecular-level mechanisms responsible for zeolite crystallization remains one of the most challenging issues in modern zeolite science. Here we investigated the formation pathway for high-silica LTA zeolite crystals in the simultaneous presence of tetraethylammonium (TEA(+))
Wei Shen et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 49(73), 8114-8116 (2013-08-08)
A simple and low-cost colorimetric assay utilizing ferrofluidic nanoparticulate probes (FNPs) and a ligase for single-nucleotide polymorphism genotyping is described. Excellent sensitivity and selectivity were accomplished through the engagement of the FNPs and a ligase chain reaction.