Merck
438243
Sigma-Aldrich
テトラプロピルアンモニウムクロリド
98%
別名:
TPrACl
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3CH2CH2)4N(Cl)
CAS番号:
分子量:
221.81
Beilstein:
3567732
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
形状
powder
mp
240-242 °C (lit.)
SMILES記法
[Cl-].CCC[N+](CCC)(CCC)CCC
InChI
1S/C12H28N.ClH/c1-5-9-13(10-6-2,11-7-3)12-8-4;/h5-12H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
FBEVECUEMUUFKM-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
テトラプロピルアンモニウムクロリド(TPrACl)は、銀ナノワイヤーの合成におけるテンプレートとして使用できます。 また、ヘキサクロロ二銅(II)酸ビス(テトラプロピルアンモニウム)およびトリクロロ水銀(II)酸テトラプロピルアンモニウムの合成でも使用できます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
438243-BULK:
438243-50G:
438243-VAR:
438243-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Bis (tetrapropylammonium) hexachlorodicuprate (II).
Hu G U O Z H I and Holt E M
Acta Crystallographica Section C, Structural Chemistry, 50(8), 1212-1214 (1994)
Far-Infrared and Raman Spectra of Crystalline Tetrapropylammonium Trichloromercurate (II).
Contreras J G and Gloria S
Spectroscopy Letters, 14(7), 553-562 (1981)
Bhavani Prasad Vinjamuri et al.
AAPS PharmSciTech, 18(6), 1925-1935 (2016-11-23)
Spray-dried ipratropium bromide (IPB) microspheres for oral inhalation were engineered using Quality by Design. The interrogation of material properties, process parameters, and critical product quality attributes interplay enabled rational product design. A 2
Improved electrical conductivity of PEDOT-based electrode films hybridized with silver nanowires.
Kim Y-S, et al.
Synt. Metals, 195, 69-74 (2014)
Maria-Bernadette Madel et al.
Forensic science international. Genetics, 25, 166-174 (2016-10-23)
Sexing of biological evidence is an important aspect in forensic investigations. A routinely used molecular-genetic approach to this endeavour is the amelogenin sex test, which is integrated in most commercially available polymerase chain reaction (PCR) kits for human identification. However