Merck
86870
Sigma-Aldrich
テトラブチルアンモニウムクロリド
greener alternative
≥97.0% (NT)
別名:
N,N,N-tributyl-butanaminium chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH3(CH2)3]4NCl
CAS番号:
分子量:
277.92
Beilstein:
3571227
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥97.0% (NT)
形状
crystals
環境により配慮した代替製品の特徴
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
不純物
≤1% water
溶解性
H2O: 20 mg/mL, clear, colorless
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
[Cl-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.ClH/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
NHGXDBSUJJNIRV-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
テトラブチルアンモニウムクロリドは、有機合成での相間移動触媒や塩素イオン源としてよく用いられる第四級アンモニウム塩です。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、触媒効率を向上させた製品です。詳細はこちらでご覧ください。
アプリケーション
テトラブチルアンモニウムクロリド(TBACl)は、以下の合成における相間移動触媒として使用できます:
  • アルデヒド、マロノニトリル、およびα/β-ナフトールの縮合反応による2-アミノ-4H-クロメン誘導体の合成
  • K2CO3存在下でのカルボン酸と炭酸ジメチルのエステル化反応によるメチルエステルの合成
o-イソシアノジアリルアミンのカスケードラジカル添加/環化により11-トリフルオロメチル化ジベンゾジアゼピンを合成するための開始剤としても使用されています。
TBAClは、より環境に配慮したデオキシ塩素化のために、五酸化リンとともに使用することもできます。
ハロゲン化ヘテロアリール化合物を生産するためのプロセス
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
86870-100G:
86870-VAR:
86870-INTR:
86870-BULK:
86870-500G:
86870-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Efficient and eco-friendly synthesis of 2-amino-4H-chromene derivatives using catalytic amount of tetrabutylammonium chloride (TBAC) in water and solvent-free conditions
Mehrabi H and Kamali N
Journal of the Iranian Chemical Society, 9, 599-605 (2012)
Nancy AlHaddad et al.
Organic & biomolecular chemistry, 17(31), 7330-7336 (2019-07-18)
The present study describes the synthesis of the first phenoxycalix[4]pyrrole-epichlorohydrin based polymer. The advantage of the latter resides in its fast-single step synthesis protocol, low cost, water insolubility and its unexpected anion extraction capacity. The study of this polymer by
Tetrabutylammonium Chloride-Induced Cascade Radical Addition/Cyclization of O-Isocyanodiaryl Amines: A Novel Protocol for the Synthesis of 11-Trifluoromethylated Dibenzodiazepines
Yuan S, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 87, 16542-16549 (2022)
I P E Macário et al.
Scientific reports, 9(1), 3932-3932 (2019-03-10)
The tailor-made character of deep eutectic solvents (DES) turns them very attractive to be used in several applications, including in health-related areas such as pharmaceutical, nutraceutical, and cosmetic industries. However, although DES has been touted as "green" solvents, several works
Methyl esterification of carboxylic acids with dimethyl carbonate promoted by K2CO3/tetrabutylammonium chloride
Chau K, et al.
Green Chemistry Letters and Reviews, 6, 89-93 (2013)