Merck
339652
Sigma-Aldrich
シクレン
97%
別名:
1,4,7,10-テトラアザシクロドデカン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H20N4
CAS番号:
分子量:
172.27
Beilstein:
606114
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
110-113 °C (lit.)
SMILES記法
C1CNCCNCCNCCN1
InChI
1S/C8H20N4/c1-2-10-5-6-12-8-7-11-4-3-9-1/h9-12H,1-8H2
InChI Key
QBPPRVHXOZRESW-UHFFFAOYSA-N
詳細
シクレンは、表面の金属カチオンと配位結合を形成する配位子として使用できる微小環状テトラミンです。合成前駆体として使用できます。ジチオオキサミドを過剰量のブロモエタンでS-アルキル化することによリ調製できます。
アプリケーション
シクレンはアザ大環状分子であり、金属イオンを検出するための蛍光ナノセンサーの開発に使用できます。
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
339652-VAR:
339652-250MG:
339652-50MG:
339652-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A rhodamine- cyclen conjugate as a highly sensitive and selective fluorescent chemosensor for Hg (II)
Shiraishi Y
The Journal of Organic Chemistry, 73(21), 8571-8574 (2008)
Shuo Li et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 20(4), 1380-1387 (2012-02-01)
Several 1,4,7,10-tetraazacyclododecane (cyclen)-based linear (3a-c) and cross-linked (8a-d) polymers containing biodegradable ester or disulfide bonds were described. These polymeric compounds were prepared by ring-opening polymerization from various diol glycidyl ethers. The molecular weights of the title polymers were measured by
Mingyue Kardashinsky et al.
Journal of labelled compounds & radiopharmaceuticals, 60(1), 4-11 (2017-01-13)
Delocalized lipophilic cations such as tri- and tetra-arylphosphonium are able to diffuse across the mitochondrial membrane, which allows them to selectively accumulate in cells with a high transmembrane potential (ΔΨ
Michael A Caldwell et al.
RSC advances, 10(15), 8994-8999 (2020-04-11)
Differences in tissue pH can be diagnostic of cancer and other conditions that shift cell metabolism. Paramagnetic probes are promising tools for pH mapping in vivo using magnetic resonance spectroscopy (MRS) as they provide uniquely shifted MR signals that change
A new synthesis of cyclen (1, 4, 7, 10-tetraazacyclododecane)
Weisman GR and Reed DP
The Journal of Organic Chemistry, 61(15), 5186-5187 (1996)