蒸気密度
4.1 (vs air)
品質水準
蒸気圧
0.04 mmHg ( 20 °C)
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
99%
フォーム
powder
mp
97-99 °C (lit.)
SMILES記法
c1ccc2[nH]nnc2c1
InChI
1S/C6H5N3/c1-2-4-6-5(3-1)7-9-8-6/h1-4H,(H,7,8,9)
InChI Key
QRUDEWIWKLJBPS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ベンゾトリアゾールは、有機誘導体を調製するための合成補助剤として、およびCuとその合金の腐食防止剤として使用されます。
アプリケーション
ベンゾトリアゾールは、以下の合成で反応物質として使用できます。
- 触媒としてp-トルエンスルホン酸存在下で、第二級アミンとアルデヒドのマンニッヒ反応によるβ-アミノカルボニル化合物。
- 塩化チオニル触媒によるニトロ安息香酸との反応によるアシルベンゾトリアゾール。
- 溶媒としてトルエン存在下で、2-ブロモピリジンとの反応による1-(2-ピリジル)ベンゾトリアゾール。
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
338.0 °F - closed cup
引火点(℃)
170 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
B11400-VAR:
B11400-750G:
B11400-100G:
B11400-500MG:
B11400-BULK:
B11400-500G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Martin Krug et al.
ChemMedChem, 6(1), 63-72 (2010-12-09)
Within the last decade, interest in the development of new anticancer drugs increased mainly from emerging resistance against established drugs, which were found to be limited by the multidrug resistance (MDR) phenomenon. Several anticancer targets have been investigated for the
Synthesis, Characterization and Energetic Properties of 1, 3, 4-Oxadiazoles
Wang Z, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2015, 5183-5188 (2015)
Derivatization of 1-phenyl substituted 4-amino-2-benzazepin-3-ones: evaluation of Pd-catalyzed coupling reactions
Ballet S, et al.
Tetrahedron, 63, 3718-3727 (2007)
Inhibition of copper corrosion by 1, 2, 3-benzotriazole: a review
Matjavz F et al.
Corrosion Science, 52, 2737-2749 (2010)
Benzotriazole as a synthetic auxiliary: benzotriazolylalkylations and benzotriazole-mediated heteroalkylation
Alan K R et al.
Synthesis, 1994, 445-456 (1994)