蒸気密度
4.66 (vs air)
品質水準
蒸気圧
34 mmHg ( 131 °C)
アッセイ
96%
屈折率
n20/D 1.642 (lit.)
bp
231 °C (lit.)
mp
2 °C (lit.)
密度
1.238 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
c1ccc2scnc2c1
InChI
1S/C7H5NS/c1-2-4-7-6(3-1)8-5-9-7/h1-5H
InChI Key
IOJUPLGTWVMSFF-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(°F)
224.6 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
107 °C - Pensky-Martens closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
101338-5G:
101338-VAR:
101338-100G:
101338-BULK:
101338-500G:
この製品を見ている人はこちらもチェック