Merck
722243
Sigma-Aldrich
5-メチルベンゾオキサゾール
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H7NO
CAS番号:
分子量:
133.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
solid
mp
40-47 °C
SMILES記法
Cc1ccc2ocnc2c1
InChI
1S/C8H7NO/c1-6-2-3-8-7(4-6)9-5-10-8/h2-5H,1H3
InChI Key
UBIAVBGIRDRQLD-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
190.0 °F - closed cup
引火点(℃)
87.8 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
722243-VAR:
722243-25G:
722243-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Helen Larson et al.
The Journal of organic chemistry, 84(20), 13092-13103 (2019-09-25)
This manuscript details the development of the nickel-catalyzed arylation of oxazoles and benzoxazoles with aryl halides. A series of aryl, heteroaryl, and druglike electrophiles relevant to pharmaceutical applications were surveyed. The desired arylated products were obtained in synthetically useful yields