グレード
reagent grade
品質水準
蒸気密度
2.31 (vs air)
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.508 (lit.)
bp
131 °C (lit.)
mp
−23 °C (lit.)
密度
0.967 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
c1cc[nH]c1
InChI
1S/C4H5N/c1-2-4-5-3-1/h1-5H
InChI Key
KAESVJOAVNADME-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
96.8 °F - closed cup
引火点(℃)
36 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
131709-BULK:
131709-100ML:
131709-VAR:
131709-2.5L:
131709-5KG:
131709-500ML:
131709-25ML:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
From Form to Function: Molding Porous Materials in Three Dimensions by Colloidal Crystal Templating
形状から機能へ:コロイド結晶鋳型法による3次元的な多孔質材料の構築
関連コンテンツ
2000年ノーベル化学賞に輝いて注目を浴び、今や様々な製品に応用される導電性高分子について、その開発経緯、科学教育への展開を視野に入れた解説と、実際の実験教室例を紹介しています。