アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.5765 (lit.)
bp
193 °C (lit.)
密度
1.331 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C1COc2cscc2O1
InChI
1S/C6H6O2S/c1-2-8-6-4-9-3-5(6)7-1/h3-4H,1-2H2
InChI Key
GKWLILHTTGWKLQ-UHFFFAOYSA-N
詳細
アプリケーション
以下の用途で使用されます:
- HAuCl4(254169)からの金ナノ粒子のワンポット合成における還元剤として。
- パラジウム触媒によるモノおよびビスアリール化反応に用いる出発物質として。
- 共役重合体や共重合体の合成における潜在的な光学アプリケーション。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(°F)
219.2 °F - closed cup
引火点(℃)
104 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
483028-BULK:
483028-246FN-100G:
483028-10G:
483028-VAR:
483028-246PN-100G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Conjugated polymers offer charge transport between inorganic, electrically conducting metals and organic, proton-conducting biological systems.
バイオメディカルデバイスにおける2つの異なる材料間の接着性の改善に重要な、官能基化共重合体の作製に使用されるモノマーについて説明します。
Advancements in bioelectronics, incorporating self-healing materials for wearable devices, and measuring bioelectric signals to assess physiological parameters.
注目の新技術「ペロブスカイト太陽電池」を簡単に作製できる実験手順をご紹介します。
関連コンテンツ
2000年ノーベル化学賞に輝いて注目を浴び、今や様々な製品に応用される導電性高分子について、その開発経緯、科学教育への展開を視野に入れた解説と、実際の実験教室例を紹介しています。