グレード
ACS reagent
品質水準
アッセイ
≥95.0%
フォーム
powder, chunks or granules
反応適合性
reagent type: oxidant
不純物
≤0.005% insolubles
pH
6.0-7.5 (25 °C, 5%)
mp
236 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.003%
sulfate (SO42-): ≤0.001%
微量陽イオン
Fe: ≤5 ppm
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
SMILES記法
[Li+].[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4.Li/c2-1(3,4)5;/h(H,2,3,4,5);/q;+1/p-1
InChI Key
MHCFAGZWMAWTNR-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- 無溶媒条件下での立体的に混み合ったアルコールおよびフェノール類のアシル化。
- 立体的に混み合ったαβ,-不飽和カルボニル系へのO-シリル化ケテンアセタールの1,4-共役付加。
- tert-ブトキシカルボニル化によるN-Boc誘導体としてのアミン基の保護。
- 無溶媒条件下でのα-アミノホスホネートの合成。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第1類:酸化性固体
過塩素酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
Jan Code
205281-100G:
205281-5G:
205281-BULK:
205281-VAR:
205281-500G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
注目の新技術「ペロブスカイト太陽電池」を簡単に作製できる実験手順をご紹介します。
関連コンテンツ
2000年ノーベル化学賞に輝いて注目を浴び、今や様々な製品に応用される導電性高分子について、その開発経緯、科学教育への展開を視野に入れた解説と、実際の実験教室例を紹介しています。