Merck
634565
Sigma-Aldrich
過塩素酸リチウム
greener alternative
battery grade, dry, 99.99% trace metals basis
別名:
過塩素酸、リチウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
LiClO4
CAS番号:
分子量:
106.39
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ:
99.99% trace metals basis
フォーム:
powder and chunks
溶解性:
H2O: 106.4 g/L at 20 °C
品質水準
アッセイ
99.99% trace metals basis
フォーム
powder and chunks
反応適合性
reagent type: oxidant
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
236 °C (lit.)
溶解性
H2O: 106.4 g/L at 20 °C
アプリケーション
battery manufacturing
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
[Li+].[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4.Li/c2-1(3,4)5;/h(H,2,3,4,5);/q;+1/p-1
InChI Key
MHCFAGZWMAWTNR-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、エネルギー効率を向上させた製品です。詳細はこちらでご覧ください。
過塩素酸リチウムは、リチウムイオン電池の製造に使用できる電解質材料の一種です。リチウムイオン電池は、アノード、カソード、および電解質で構成され、充放電サイクルを伴います。これらの材料により、電気エネルギー貯蔵用のより環境に優しい持続可能な電池の生成が可能になります。
過塩素酸リチウム(LiClO4)は高い溶解度を有する中性塩です。LiClO4にはリチウム硫黄電池の電解質としての用途があり、化学的ポリ硫化物シャトルを効果的に阻害し、その後の充電プロセス全体でクーロン効率を上げることが示されています。
アプリケーション
LiClO4は、高性能ポリビニリデンフルオリド(PVDF)繊維膜の調製における添加剤として使用できます。また、スーパーキャパシターの製造のためにキトサンとデンプンをドープすることもできます。
LiClO4はリチウム硫黄電池の電解質塩として使用されます。LiClO4は、エポキシドの無溶媒チオール開裂における触媒として機能します。さまざまな有機変換に使用されています。
ピクトグラム
Flame over circleCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第1類:酸化性固体
過塩素酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
Jan Code
634565-10G:
634565-BULK:
634565-VAR:
634565-10G-PW:
634565-100G-PW:
634565-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Shuttle inhibitor effect of lithium perchlorate as an electrolyte salt for lithium-sulfur batteries
Kim HS, et al.
J. Appl. Electrochem., 42(2) (2012)
Lithium perchlorate doped plasticized chitosan and starch blend as biodegradable polymer electrolyte for supercapacitors
Sudhakar YN and Selvakumar M
Electrochimica Acta, 78, 398-405 (2012)
Solvent-free thiolysis of epoxides under lithium perchlorate catalysis.
Mojtahedi M, et al.
Monatshefte fur Chemie / Chemical Monthly, 137(4), 455-458 (2006)
Preparation of porous PVDF hollow fibre membrane via a phase inversion method using lithium perchlorate (LiClO4) as an additive
Yeow ML, et al.
Journal of Membrane Science , 258(1-2), 16-22 (2005)
Francisco Palacios et al.
The Journal of organic chemistry, 67(7), 2131-2135 (2002-04-02)
Functionalized keto-enamines 6 were obtained by nucleophilic addition of enol ethers to the imine moiety of 2-azadienes derived from dehydroaspartic esters 4. Reactions of 2-azadiene 4c containing three electron-withdrawing substituents (CO(2)R) with enol ethers 5 in the presence of lithium
資料
米国エネルギー省は、米国先進バッテリーコンソーシアム(USABC)と協力してリチウム二次電池技術を開発しており、自動車用バッテリーの性能、寿命、および事故防止・誤用対策に関して大きな改善が得られています。
Nanomaterials for Energy Storage in Lithium-ion Battery Applications
ナノ材料電極の実装によって、リチウムイオン電池のサイクル寿命を犠牲にすることなく、求められる出力レベルで高い放電容量を持つ電池の実現が期待されます。
シグマアルドリッチでは、MUアイオニックソリューションズ(MUIS、旧宇部興産)製のリチウムイオン電池用高純度電解液、溶媒、添加剤を販売しています。
すべて表示