About This Item
battery grade
おすすめの製品
グレード
anhydrous
battery grade
品質水準
アッセイ
≥99.9% trace metals basis
フォーム
powder
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
不純物
≤1000 ppm (trace metals analysis)
pH
6.0-7.5 (25 °C, 5%, aq.sol.)
mp
236 °C (lit.)
溶解性
H2O: 59.8 g/dL at 25 °C
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤30 ppm
sulfate (SO42-): ≤10 ppm
微量陽イオン
Fe: ≤5 ppm
heavy metals: ≤10 ppm
アプリケーション
battery manufacturing
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
[Li+].[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4.Li/c2-1(3,4)5;/h(H,2,3,4,5);/q;+1/p-1
InChI Key
MHCFAGZWMAWTNR-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Industrially, lithium perchlorate is manufactured in several ways. Most commonly, it is prepared from sodium perchlorate through a metathesis reaction with lithium chloride or lithium carbonate. Lithium perchlorate can also be prepared by direct electrochemical oxidation of lithium chloride or by reacting lithium carbonate with perchloric acid. The hydrate can be dried either by highly controlled heating or by displacing water with volatile amines, which are removed by drying under vacuum.
アプリケーション
Researchers also use lithium perchlorate as an electrolytic salt in aqueous media when testing electrocatalysts. For example, recent experiments improving the electrochemical reduction of nitrogen over TiO2 nanoparticles or gold nanoparticles use aqueous lithium perchlorate as the electrolyte.
包装
500g in poly bottle
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第1類:酸化性固体
過塩素酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
Jan Code
931969-VAR:
931969-100G:
931969-500G:
931969-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)