グレード
anhydrous
battery grade
品質水準
アッセイ
≥99.9% trace metals basis
フォーム
powder
不純物
≤1000 ppm (trace metals analysis)
pH
6.0-8.0 (25 °C, 5%, aq.sol.)
mp
482 °C
溶解性
H2O: 209 g/dL at 15 °C
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤30 ppm
sulfate (SO42-): ≤20 ppm
微量陽イオン
Fe: ≤5 ppm
K: ≤500 ppm
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
[Na+].[Cl](=O)(=O)(=O)[O-]
InChI
1S/ClHO4.Na/c2-1(3,4)5;/h(H,2,3,4,5);/q;+1/p-1
InChI Key
BAZAXWOYCMUHIX-UHFFFAOYSA-M
包装
25 g in glass bottle
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 1 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Thyroid
保管分類コード
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第1類:酸化性固体
過塩素酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
931950-10G:
931950-VAR:
931950-BULK:
931950-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)