Merck
E26258
Sigma-Aldrich
炭酸エチレン
98%
別名:
1,3-ジオキソラン-2-オン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H4O3
CAS番号:
分子量:
88.06
Beilstein:
106249
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
3.04 (vs air)
品質水準
蒸気圧
0.02 mmHg ( 36.4 °C)
アッセイ
98%
bp
243-244 °C/740 mmHg (lit.)
mp
35-38 °C (lit.)
密度
1.321 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
O=C1OCCO1
InChI
1S/C3H4O3/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H2
InChI Key
KMTRUDSVKNLOMY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
炭酸エチレンは以下の用途に使用されています:
  • ジアミンとジオールを用いた脂肪族ポリウレタンの合成。
  • KOHをイニシエーターとして用いる開環重合の前駆体として。
  • エステル交換反応による炭酸ジメチル、炭酸グリセロールの調製における反応剤として。
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Kidney
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
289.4 °F - closed cup
引火点(℃)
143 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
E26258-BULK:
E26258-5G:
E26258-500G:
E26258-VAR:
E26258-100G:
E26258-24KG:
E26258-3KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Ring-opening polymerization of ethylene carbonate and depolymerization of poly (ethylene oxide-co-ethylene carbonate).
Lee J-C and Litt MH
Macromolecules, 33(5), 1618-1627 (2000)
Synthesis of dimethyl carbonate from transesterification of ethylene carbonate with methanol using immobilized ionic liquid on commercial silica.
Kim K-H, et al.
Korean Journal of Chemical Engineering, 27(5), 1441-1445 (2010)
Kinetics of the production of glycerol carbonate by transesterification of glycerol with dimethyl and ethylene carbonate using potassium methoxide, a highly active catalyst.
Esteban J, et al.
Fuel Processing Technology, 138(5), 243-251 (2015)
Ahilya N Sawh et al.
Molecular cell, 78(1), 96-111 (2020-02-28)
Current models suggest that chromosome domains segregate into either an active (A) or inactive (B) compartment. B-compartment chromatin is physically separated from the A compartment and compacted by the nuclear lamina. To examine these models in the developmental context of
Sang-Jae Park et al.
Journal of the American Chemical Society, 137(7), 2565-2571 (2015-02-04)
Here we describe a class of electric-conducting polymers that conduct electrons via the side chain π-π stacking. These polymers can be designed and synthesized with different chemical moieties to perform different functions, extremely suitable as a conductive polymer binder for
資料
LiBH4とその関連水素化物におけるリチウム高速イオン伝導について、東北大学の折茂 慎一教授に紹介していただきました。固体電解質に錯体水素化物を用いた全固体電池を実現が期待されます。
Solid-state lithium fast-ion conductors are crucial for safer, high-energy-density all-solid-state batteries, addressing conventional battery limitations.