Merck
517135
Sigma-Aldrich
炭酸ジエチル
greener alternative
anhydrous, ≥99%
別名:
Diatol, Eufin, H-DEC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C2H5O)2CO
CAS番号:
分子量:
118.13
Beilstein:
956591
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
anhydrous
品質水準
蒸気密度
4.1 (vs air)
蒸気圧
10 mmHg ( 23.8 °C)
59 mmHg ( 37.8 °C)
アッセイ
≥99%
環境により配慮した代替製品の特徴
Less Hazardous Chemical Syntheses
Safer Solvents and Auxiliaries
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
不純物
<0.002% water
<0.005% water (100 mL)
屈折率
n20/D 1.384 (lit.)
bp
126-128 °C (lit.)
mp
−43 °C (lit.)
溶解性
water: insoluble
密度
0.975 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
carbonate
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
O=C(OCC)OCC
InChI
1S/C5H10O3/c1-3-7-5(6)8-4-2/h3-4H2,1-2H3
InChI Key
OIFBSDVPJOWBCH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、より環境に配慮した試薬として使用されています。詳細についてはここをクリックしてください。
炭酸ジエチルは炭酸ジアルキルです。尿素とエタノールからのジエチルカーボネート(DEC)の合成が検討されています。
アプリケーション
炭酸ジエチルは、以下の実験に使用できます:
  • β-エナミノエステルの合成。
  • MCM-41シリカへのTBDのアンカリングにより調製されたハイブリッド有機-無機材料を使用した、脂肪族アミンまたはアルコールとの反応を介するカルバメートおよび不斉アルキルカルボネートの合成。
  • ハロゲン化アリールによるアレーンC-H結合の、ルテニウム触媒下での直接官能基化における溶媒。
  • リチウムイオンバッテリー用の市販液体電解質の成分。
  • セルロースの均一なアルコキシカルボニル化。
特徴および利点
よりグリーンな化学品
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
77.0 °F - closed cup
引火点(℃)
25 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
517135-1L:
517135-100ML:
517135-VAR:
517135-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A versatile route to β-enamino esters by acylation of lithium enamines with diethyl carbonate or benzyl chloroformate.
Bartoli G, et al.
Tetrahedron, 51(31), 8613-8622 (1995)
Catalytic activity of MCM-41-TBD in the selective preparation of carbamates and unsymmetrical alkyl carbonates from diethyl carbonate.
Carloni S, et al.
J. Catal., 205(1), 199-204 (2002)
Sara R Labafzadeh et al.
ChemSusChem, 8(1), 77-81 (2014-11-08)
Dialkylcarbonates are viewed as low-cost, low-toxicity reagents, finding application in many areas of green chemistry. Homogeneous alkoxycarbonylation of cellulose was accomplished by applying dialkycarbonates (dimethyl and diethyl carbonate) in the ionic liquid-electrolyte trioctylphosphonium acetate ([P8881 ][OAc])/DMSO or 1-ethyl-3-methylimidazolium acetate ([emim][OAc]).
Synthesis of diethyl carbonate by catalytic alcoholysis of urea.
Wang D, et al.
Fuel Processing Technology, 88(8), 807-812 (2007)
Diethyl carbonate as a solvent for ruthenium catalysed C-H bond functionalisation.
Arockiam P, et al.
Green Chemistry, 11(11), 1871-1875 (2009)
資料
クエット-テイラー流反応装置によるリチウムイオン電池用正極材料の製造について解説いただきました。
Experts discuss challenges and production processes of nickel-rich layered oxide cathode materials in energy storage systems.
LiBH4とその関連水素化物におけるリチウム高速イオン伝導について、東北大学の折茂 慎一教授に紹介していただきました。固体電解質に錯体水素化物を用いた全固体電池を実現が期待されます。
Solid-state lithium fast-ion conductors are crucial for safer, high-energy-density all-solid-state batteries, addressing conventional battery limitations.
すべて表示
関連コンテンツ
Green chemicals evaluation aligns with the 12 Principles of Green Chemistry, emphasizing resource efficiency and hazard reduction.