Merck
D152927
Sigma-Aldrich
炭酸ジメチル
greener alternative
ReagentPlus®, 99%
別名:
炭酸ジメチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3O)2CO
CAS番号:
分子量:
90.08
Beilstein:
635821
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
アッセイ:
99%
bp:
90 °C (lit.)
蒸気圧:
18 mmHg ( 21.1 °C)
蒸気密度
3.1 (vs air)
品質水準
蒸気圧
18 mmHg ( 21.1 °C)
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
99%
フォーム
liquid
環境により配慮した代替製品の特徴
Less Hazardous Chemical Syntheses
Safer Solvents and Auxiliaries
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
屈折率
n20/D 1.368 (lit.)
bp
90 °C (lit.)
mp
2-4 °C (lit.)
密度
1.069 g/mL at 25 °C (lit.)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
O=C(OC)OC
InChI
1S/C3H6O3/c1-5-3(4)6-2/h1-2H3
InChI Key
IEJIGPNLZYLLBP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
炭酸ジメチル(DMC)は、用途が広く、無毒性の、調整可能な化学反応性を有する生物分解性試薬です。メチル化反応に用いる硫酸ジメチルまたはハロゲン化メチル、およびカルボキシル化反応に用いるホスゲンの、環境にやさしい代替物質としての役割を果たします。DMCを生成するための二酸化炭素とメタノールの間の塩基触媒反応が研究されています。DMCのさまざまな熱力学的パラメータが報告されています。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。本製品は、従来の溶媒および化学薬品のグリーン代替品です。詳細な情報については、こちらをクリックしてください。
アプリケーション
炭酸ジメチルは以下の合成で使用される可能性があります:
  • フェノールとのエステル交換による炭酸メチルフェニル
  • 炭酸メチルフェニルとのエステル交換による炭酸ジフェニル
  • イソシアン酸合成の原料であるカルバミン酸メチル
  • 550~600Kでのシリカとの反応によるテトラメトキシシラン
特徴および利点
より環境に優しい溶媒
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
60.8 °F - closed cup
引火点(℃)
16 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
D152927-1L:
D152927-5ML:
D152927-5G:
D152927-2.5L:
D152927-19KG:
D152927-BULK:
D152927-VAR:
D152927-2.5KG:
D152927-100G:
D152927-500G:
D152927-500ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Direct synthesis of dimethyl carbonate from carbon dioxide and methanol catalyzed by base.
Fang S and Fujimoto K.
Applied Catalysis A: General, 142(1), L1-L3 (1996)
Mario Battisti et al.
Frontiers in bioengineering and biotechnology, 7, 296-296 (2019-11-30)
Transdermal drug delivery represents an appealing alternative to conventional drug administration systems. In fact, due to their high patient compliance, the development of dissolvable and biodegradable polymer microneedles has recently attracted great attention. Although stamp-based procedures guarantee high tip resolution
Yongjiang Gan et al.
Carbohydrate research, 346(3), 389-392 (2011-02-08)
A novel green synthesis process about methyl-β-cyclodextrin has been investigated through the reaction between β-cyclodextrin and dimethyl carbonate by anhydrous potassium carbonate as catalyst in DMF. The influence of experimental factors including the molar ratio of dimethyl carbonate to β-cyclodextrin
Fusheng Liu et al.
Journal of hazardous materials, 174(1-3), 872-875 (2009-09-24)
An environmentally friendly strategy for methanolysis of polycarbonate (PC) to recover bisphenol A (BPA) and dimethyl carbonate (DMC) was developed in which PC could be methanolyzed in an ionic liquid without any acid or base catalyst under moderate conditions. The
Transesterification of cyclic carbonates to dimethyl carbonate using solid oxide catalyst at ambient conditions: environmentally benign synthesis.
Meenakshisundaram Sankar et al.
ChemSusChem, 3(5), 575-578 (2010-04-02)
資料
Solid-state lithium fast-ion conductors are crucial for safer, high-energy-density all-solid-state batteries, addressing conventional battery limitations.
LiBH4とその関連水素化物におけるリチウム高速イオン伝導について、東北大学の折茂 慎一教授に紹介していただきました。固体電解質に錯体水素化物を用いた全固体電池を実現が期待されます。
関連コンテンツ
Why should you have to choose between solvents that are ecological and those that are reliable? Enjoy both at once with our biorenewable and greener solutions. Cyrene™ solvent is a new dipolar aprotic alternative to common REACH restricted solvents, such as N methyl-2-pyrrolidone (NMP) and Dimethylformamide (DMF).