Merck
13259
Supelco
炭酸ジメチル
greener alternative
analytical standard
別名:
炭酸ジメチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3O)2CO
CAS番号:
分子量:
90.08
Beilstein:
635821
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
77101502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
蒸気密度
3.1 (vs air)
蒸気圧
18 mmHg ( 21.1 °C)
アッセイ
≥99.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
環境により配慮した代替製品の特徴
Less Hazardous Chemical Syntheses
Safer Solvents and Auxiliaries
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
不純物
≤0.02% water
屈折率
n20/D 1.368 (lit.)
n20/D 1.369
bp
90 °C (lit.)
mp
2-4 °C (lit.)
密度
1.069 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
environmental
pharmaceutical
フォーマット
neat
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
O=C(OC)OC
InChI
1S/C3H6O3/c1-5-3(4)6-2/h1-2H3
InChI Key
IEJIGPNLZYLLBP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is used as a Green chemical. Click here for more information.
Dimethyl carbonate is a unique molecule with versatile chemical reactivity. It is an environmentally benign building block and also a safe substitute for dimethyl sulfate or methyl halides.
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
60.8 °F - closed cup
引火点(℃)
16 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
13259-100MG:
13259-BULK:
13259-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A novel method of direct synthesis of dimethyl carbonate from methanol and carbon dioxide catalyzed by zirconia.
Tomishige K, et al.
Catalysis Letters, 58(4), 225-229 (1999)
Catalysis in the production and reactions of dimethyl carbonate, an environmentally benign building block.
Ono Y.
Applied Catalysis A: General, 155(2), 133-166 (1997)