Merck
91237
Supelco
2-プロパノール
analytical standard
別名:
sec-プロピルアルコール, IPA, イソプロパノール, イソプロピルアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHOH
CAS番号:
分子量:
60.10
Beilstein:
635639
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
蒸気密度
2.1 (vs air)
蒸気圧
33 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
≥99.9% (GC)
自己発火温度
750 °F
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
2.0-12.7 %, 93 °C
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.377 (lit.)
n20/D 1.378
bp
82 °C (lit.)
mp
−89.5 °C (lit.)
溶解性
water: soluble (completely)
密度
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
InChI Key
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2-プロパノールは揮発性化合物に分類され、ワインに含まれる重要な芳香成分であり、ワインの官能特性をさらに高めます。
2-プロパノールは第二級アルコールであり、溶媒として幅広い用途を見つけることができます。
本物質は、食品との接触を意図したプラスチックに関するEU規制10/2011のポジティブリストに収載されています。10/2011のリストに掲載されているすべての市販の化合物用参照物質はこちら
アプリケーション
2-プロパノールは、クロマトグラフィー法をワインサンプル中の分析対象物を定量するための分析用標準物質として使用される場合があります。また、グリーンコーヒー豆からカフェイン、クロロゲン酸および脂質を超臨界二酸化炭素抽出するための共溶媒として使用される場合もあり、これらは高速液体クロマトグラフィー法により分析されます。
2-プロパノールは、ヒト血清からアシクロビルを液液抽出するための抽出溶媒として使用でき、高速液体クロマトグラフィー(HPLC)を使用して分析できます。
適切な装置技術に関するさらなる情報については製品の分析試験証明書をご参照ください。さらなるサポートについてはTechnical Serviceまでお問い合わせください。
おすすめ製品
NMRについては、メルクのオンラインプラットフォームChemisTwin®で、入手可能な本製品のデジタル標準物質を検索してください。このデジタル版をChemisTwin®で使用して、サンプルの同一性確認および化合物の定量(デジタル外部標準を使用)を行うことができます。2~3回マウスをクリックするだけで、この物質のNMRスペクトルを確認し、お客様のサンプルとオンラインで比較することができます。詳細はこちらをご覧いただき、無料トライアルを開始してください。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
53.6 °F - closed cup
引火点(℃)
12.0 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
91237-5ML-F:4548173286655
91237-10ML-F:4548173286631
91237-1ML-F:4548173286648
91237-VAR-F:
91237-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Optimization of an extraction method of aroma compounds in white wine using ultrasound
Vila HD, et al.
Talanta, 50(2), 413-421 (1999)
Determination of acyclovir in human serum by high-performance liquid chromatography using liquid?liquid extraction and its application in pharmacokinetic studies
Bahrami.Gh, et al.
Journal of Chromatography. B, Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences, 816(1), 327-331 (2005)
Wan.JP and Wakelyn.JP et al.
Technology and Solvents for Extracting Oilseeds and Nonpetroleum Oils (1997)
Extraction of caffeine, chlorogenic acids and lipids from green coffee beans using supercritical carbon dioxide and co-solvents
Azevedo dABA, et al.
Brazilian Journal of Chemical Engineering, 25(3), 543-552 (2008)
M Lindberg et al.
Acta dermato-venereologica, 71(5), 384-388 (1991-01-01)
Normal human skin was exposed to two different detergents, sodium lauryl sulphate in distilled water and non-anoic acid in isopropanol at different concentrations. The detergents were applied under occlusion in epicutaneous tests for 24 h and biopsies were taken at