Merck
109827
Sigma-Aldrich
2-プロパノール
≥99.5%, Laboratory Reagent grade
別名:
sec-プロピルアルコール, IPA, イソプロパノール, イソプロピルアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHOH
CAS番号:
分子量:
60.10
Beilstein:
635639
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
product name
2-プロパノール, Laboratory Reagent, ≥99.5%
グレード
Laboratory Reagent
品質水準
蒸気密度
2.1 (vs air)
蒸気圧
33 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
≥99.5%
形状
liquid
自己発火温度
750 °F
expl. lim.
2.0-12.7 %, 93 °C
不純物
≤0.2% water
蒸発残留物質
≤0.003%
屈折率
n20/D 1.377 (lit.)
pH
7.0 (20 °C)
bp
82 °C (lit.)
mp
−89.5 °C (lit.)
溶解性
water: soluble
密度
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
InChI Key
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2-プロパノールは第二級アルコールです。様々な燃料電池における置換燃料として検討されています。2-プロパノールに溶解したCuO粉末は、レーザーアブレーションによるCuコロイドの合成に使用されています。2-プロパノールのZn(NO32懸濁液は、P25-TiO2の不均一な厚い層によってコーティングされた、二酸化チタンコートされたステンレススチール(P25-TiO2/SS)光陽極の作成に使用されています。この光陽極は、電気化学的光触媒(ECPC)分解プロセスに使用されます。
アプリケーション
2-プロパノール(イソプロパノール、イソプロピルアルコール)は、エチレングリコールジメタクリレート(EGDMA)およびスチレン/ジビニルベンゼンのPolyHIPE(重合高内相エマルジョンモノリス)の合成中の洗浄に使用される場合があります。
greener alternative product
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
53.6 °F - closed cup
引火点(℃)
12.0 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
109827-25L:
109827-1L:4548173102559
109827-BULK:
109827-4X5L:
109827-18L-CS:
109827-4X4L:
109827-2.5L:
109827-4L:4548173102573
109827-RSAMPLE:
109827-5L:
109827-10L:
109827-20L:4548173102566
109827-VAR:
109827-100ML:4548173102535
109827-18L:4548173102542
109827-4X2.5L:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Polymerized high internal phase emulsion monoliths for the chromatographic separation of engineered nanoparticles.
Hughes JM, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 132(1) (2015)
Electrochemical photocatalytic degradation of dye solution with a TiO2-coated stainless steel electrode prepared by electrophoretic deposition.
Lin WC, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 140, 32-41 (2013)
Formation and characteristics of Cu colloids from CuO powder by laser irradiation in 2-propanol.
Yeh MS, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 103(33), 6851-6857 (1999)
Evaluation of Ethanol, 1-Propanol, and 2-Propanol in a Direct Oxidation Polymer-Electrolyte Fuel Cell A Real-Time Mass Spectrometry Study.
Wang J, et al.
Journal of the Electrochemical Society, 142(12), Wang J-Wang J (1995)
Thomas W Winkler et al.
PLoS genetics, 11(10), e1005378-e1005378 (2015-10-02)
Genome-wide association studies (GWAS) have identified more than 100 genetic variants contributing to BMI, a measure of body size, or waist-to-hip ratio (adjusted for BMI, WHRadjBMI), a measure of body shape. Body size and shape change as people grow older