製品名
2-プロパノール, BioUltra, for molecular biology, ≥99.5% (GC)
グレード
for molecular biology
品質水準
蒸気密度
2.1 (vs air)
蒸気圧
33 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
製品種目
BioUltra
アッセイ
≥99.5% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
750 °F
expl. lim.
2.0-12.7 %, 93 °C
テクニック
DNA extraction: suitable
RNA extraction: suitable
不純物
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
蒸発残留物質
≤0.001%
色
colorless
屈折率
n20/D 1.377 (lit.)
n20/D 1.378
bp
82 °C (lit.)
mp
−89.5 °C (lit.)
溶解性
water: soluble (completely)
密度
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陽イオン
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
SMILES記法
CC(C)O
λ
neat
UV吸収
λ: 260 nm Amax: 0.02
λ: 280 nm Amax: 0.01
適合性
suitable for molecular biology
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
InChI Key
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- ハエから抽出したゲノムDNAの沈殿
- 異種移植片の原発腫瘍および臓器から抽出したゲノムDNAの沈殿
- 5-ブロモ-2-デオキシウリジン(BrdU)の免疫沈降
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
- 生化学および分子生物学の研究のための試薬として適している
- 厳密な試験を経る厳しい純度規格に適合する、BioUltraグレード
- DNase、NICKase、RNase、およびプロテアーゼフリー
- 重金属汚染物質のレベルが低いことが試験により確認済みで、さまざまな用途への適合性が保証されている
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
53.6 °F - closed cup
引火点(℃)
12.0 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
59304-500ML-F:4548173172484
59304-1L-F:4548173172477
59304-6X1L-F:4548173270463
59304-100ML-F:4548173172460
59304-BULK-F:
59304-100ML-KC-F:
59304-6X500ML-F:4548173270470
59304-VAR-F:
この製品を見ている人はこちらもチェック