Merck
59300
Sigma-Aldrich
2-プロパノール
≥99.8% (GC), ACS reagent
別名:
sec-プロピルアルコール, IPA, イソプロパノール, イソプロピルアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHOH
CAS番号:
分子量:
60.10
Beilstein:
635639
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.05
アッセイ:
≥99.8% (GC)
bp:
82 °C (lit.)
蒸気圧:
33 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
製品名
2-プロパノール, puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.8% (GC)
グレード
ACS reagent
puriss. p.a.
品質水準
蒸気密度
2.1 (vs air)
蒸気圧
33 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
≥99.8% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
750 °F
expl. lim.
2.0-12.7 %, 93 °C
不純物
aldehyde, in accordance
substances darkened by H2SO4, in accordance
≤0.00017% free alkali (as NH3)
≤0.002% free acid (as C2H5COOH)
≤0.1% water
蒸発残留物質
≤0.001%
屈折率
n20/D 1.377 (lit.)
n20/D 1.378
pH
7.0 (20 °C)
bp
82 °C (lit.)
mp
−89.5 °C (lit.)
密度
0.785 g/mL at 20 °C
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陽イオン
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤1 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
SMILES記法
CC(C)O
保管温度
room temp
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
InChI Key
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2-プロパノール(イソプロパノール)は二級アルコールです。様々な燃料電池における置換燃料として検討されています。2-プロパノールに溶解したCuO粉末は、レーザーアブレーションによるCuコロイドの合成に使用されています。2-プロパノールのZn(NO32懸濁液は、P25-TiO2の不均一な厚い層によってコーティングされた、二酸化チタンコートされたステンレススチール(P25-TiO2/SS)光陽極の作成に使用されています。この光陽極は、電気化学的光触媒(ECPC)分解プロセスに使用されます。
その他情報
カタログ番号59300-4X2.5Lは製造中止です。代替品は59300-2.5Lです。
カタログ番号59300-6X1Lは製造中止です。代替品は59300-1Lです。
販売制限が適用されることがあります
greener alternative product
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
53.6 °F - closed cup
引火点(℃)
12.0 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
59300-6X1L:4548173270456
59300-25ML:
59300-25L-PZ:
59300-4X2.5L:4548173270432
59300-2.5L:4548173270418
59300-25L:4548173270425
59300-BULK:
59300-45L-RC:
59300-VAR:
59300-5L-RC:
59300-RSAMPLE:
59300-155KG:
59300-4X25ML:4548173270449
59300-2.5L-PZ:
59300-1L:4548173270401
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Layered shaped alginate hydrogels for soft tissue engineering based on chemical control of the crosslinking rate.
Dimonie D, et al.
Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures, 8(1) (2013)
Impact of three different TiO 2 morphologies on hydrogen evolution by methanol assisted water splitting: nanoparticles, nanotubes and aerogels
D?Elia D, et al.
International Journal of Hydrogen Energy, 36(22), 14360-14373 (2011)
A direct 2-propanol polymer electrolyte fuel cell.
Cao D and Bergens SH.
Journal of Power Sources, 124(1), 12-17 (2003)
Formation and characteristics of Cu colloids from CuO powder by laser irradiation in 2-propanol.
Yeh MS, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 103(33), 6851-6857 (1999)
Electrochemical photocatalytic degradation of dye solution with a TiO2-coated stainless steel electrode prepared by electrophoretic deposition.
Lin WC, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 140, 32-41 (2013)