Merck
33539
Sigma-Aldrich
2-プロパノール
≥99.8% (GC), ACS reagent, reag. Ph. Eur., USP/NF, reag. ISO
別名:
sec-プロピルアルコール, IPA, イソプロパノール, イソプロピルアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHOH
CAS番号:
分子量:
60.10
Beilstein:
635639
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.05
product name
2-プロパノール, puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.8% (GC)
グレード
ACS reagent
puriss. p.a.
品質水準
認証
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
蒸気密度
2.1 (vs air)
蒸気圧
33 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
≥99.8% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
750 °F
expl. lim.
2.0-12.7 %, 93 °C
不純物
≤0.00017% free alkali (as NH3)
≤0.00034% peroxides (as H2O2)
≤0.0005% KMnO4 red. matter (as O)
≤0.00074% free acid (as C2H5COOH)
≤0.001% non-volatile matter
≤0.002% carbonyl compounds (as acetone)
≤0.002% carbonyl compounds (as propionaldehyde)
≤0.01% ethanol (GC)
≤0.1% methanol (GC)
≤0.1% water (Karl Fischer)
屈折率
n20/D 1.377 (lit.)
n20/D 1.3770-1.3780
pH
7.0 (20 °C)
bp
82 °C (lit.)
mp
−89.5 °C (lit.)
溶解性
H2O: in accordance
密度
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陽イオン
Al: ≤0.5 mg/kg
B: ≤0.01 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤1 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sn: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
SMILES記法
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
InChI Key
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2-プロパノール(イソプロパノール)は二級アルコールです。様々な燃料電池で使用される燃料の代替として試験されています。2-プロパノールに溶解したCuO粉末は、レーザーアブレーションを利用したCuコロイドの合成に使用されます。Zn(NO32を含む2-プロパノールの懸濁液は、P25-TiO2で均一かつ厚くコーティングされた、二酸化チタンコーティングステンレス鋼(P25-TiO2/SS)光アノードの製造に用いられています。この光アノードは、電気化学光触媒(ECPC)による分解プロセスで使用されます。
アプリケーション
2-プロパノールは、ポリマー電解質膜直接2-プロパノール燃料電池の燃料として使用される場合があります。
その他情報
カタログ番号33539-4X2.5L-Mは製造中止です。代替品は33539-2.5L-Mです。
カタログ番号33539-4X2.5L-Rは製造中止です。代替品は33539-2.5L-Rです。
カタログ番号33539-6X1L-Mは製造中止です。代替品は33539-1L-Mです。
カタログ番号33539-6X1L-Rは製造中止です。代替品は33539-1L-Rです。
greener alternative product
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
53.6 °F - closed cup
引火点(℃)
12.0 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
33539-6X1L-R:4548173236223
33539S-6X1L-R:4548173236278
33539-4X5L-R:4548173236186
33539S-185L-R:
33539-200L-R:
33539-288X1L-R-D:
33539-144X2.5L-R:4548173236056
33539-6X1L-GL-R:4548173236216
33539-BULK-R:
33539-2.5L-R:4548173357645
33539-25L-R:4548173236131
33539-1L-R:4548173357638
33539S-7L-RC-R:
33539-18L-R:4548173236070
33539-144X1L-R-D:
33539-144X1L-GL-R:
33539S-20KG-R:
33539-4X2.5L-GL-R:4548173236162
33539-288X1L-R:4548173236148
33539S-2.5L-R:4548173236254
33539S-1L-R:4548173236247
33539-5L-R:4548173236209
33539-VAR-R:
33539-4X2.5L-R:4548173236179
33539-192X2.5L-R:
33539S-4X2.5L-R:4548173236261
33539-45L-R-D:
33539-10L-R:4548173236032
33539-45L-R:4548173236155
33539-6X1L-GL-R-D:
33539-1L-GL-R:4548173236087
33539S-395L-R:
33539-2.5L-GL-R:4548173236100
33539S-200L-R:
33539-160KG-R-D:
33539S-25L-R:
33539-192X2.5L-R-D:
33539JP-4X2.5L-R:4548173236230
33539-160KG-R:4548173236063
33539-4X5L-R-D:
33539-155KG-R:
33539-20KG-R:4548173236124
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A direct 2-propanol polymer electrolyte fuel cell.
Cao D and Bergens SH.
Journal of Power Sources, 124(1), 12-17 (2003)
Electrochemical photocatalytic degradation of dye solution with a TiO2-coated stainless steel electrode prepared by electrophoretic deposition.
Lin WC, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 140, 32-41 (2013)
Formation and characteristics of Cu colloids from CuO powder by laser irradiation in 2-propanol.
Yeh MS, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 103(33), 6851-6857 (1999)
Evaluation of Ethanol, 1-Propanol, and 2-Propanol in a Direct Oxidation Polymer-Electrolyte Fuel Cell A Real-Time Mass Spectrometry Study.
Wang J, et al.
Journal of the Electrochemical Society, 142(12), Wang J-Wang J (1995)
Thomas W Winkler et al.
PLoS genetics, 11(10), e1005378-e1005378 (2015-10-02)
Genome-wide association studies (GWAS) have identified more than 100 genetic variants contributing to BMI, a measure of body size, or waist-to-hip ratio (adjusted for BMI, WHRadjBMI), a measure of body shape. Body size and shape change as people grow older