Merck
W292912
Sigma-Aldrich
イソプロピルアルコール
greener alternative
natural, ≥98%, FG
別名:
2-プロパノール, sec-プロピルアルコール, IPA, イソプロパノール, イソプロピルアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHOH
CAS番号:
分子量:
60.10
FEMA番号:
2929
Beilstein:
635639
EC Number:
欧州評議会番号:
4146
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
2.079
NACRES:
NA.21
由来生物
botanical
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
認証
follows IFRA guidelines
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
蒸気密度
2.1 (vs air)
蒸気圧
33 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
≥98%
自己発火温度
750 °F
expl. lim.
2.0-12.7 %, 93 °C
環境により配慮した代替製品の特徴
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
屈折率
n20/D 1.377 (lit.)
bp
82 °C (lit.)
mp
−89.5 °C (lit.)
密度
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
環境により配慮した代替製品カテゴリ
官能
alcohol; ethereal
SMILES記法
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
InChI Key
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メルクは、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)の4つのカテゴリーの1つに属するグリーン代替品をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品はバイオベース製品であり、グリーンケミストリーの原則である“危険性の少ない化学合成”および“再生可能原料の使用”で重要な改善が示されています。
アプリケーション
  • 光触媒活性の増幅のためのナノ結晶ハイドロキシアパタイトの結晶学的パラメータを制御するためのさまざまな溶媒と有機修飾子。: この研究では、溶媒として使用されるイソプロピルアルコールがハイドロキシアパタイトナノ結晶の構造特性を制御し、環境用途における光触媒性能を向上させる方法を示しています(Kawsar et al., 2024)。
  • 天然水サンプル中のプロゲストーゲンの抽出と前濃縮のための持続可能な磁性吸着剤の調製。: この研究では、水浄化プロセス用の環境に優しい新しい吸着剤の合成にイソプロピルアルコールを使用し、水から汚染物質を除去するという重要なニーズに対処しています(Aguinaga Martínez et al., 2024)。
  • リチウムイオン電池の熱負荷と圧縮回復の問題に対処するメチルシルセスキオキサンエアロゲルの合理的な合成。: この研究では、持続可能なエネルギーソリューションの重要なコンポーネントであるリチウムイオン電池の安全性と効率を向上させる先進材料の合成におけるイソプロピルアルコールの使用に焦点を当てています(Li et al., 2024)。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
53.6 °F - closed cup
引火点(℃)
12.0 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W292912-5KG:
W292912-BULK-K:
W292912-5KG-K:4548174011126
W292912-1KG-K:4548174011119
W292912-1KG:
W292912-VAR-K:
W292912-SAMPLE-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
2-Propanol EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
SAFC
1.00995
2-Propanol
Ivan V Semenyuta et al.
International journal of molecular sciences, 22(2) (2021-01-13)
Online Chemical Modeling Environment (OCHEM) was used for QSAR analysis of a set of ionic liquids (ILs) tested against multi-drug resistant (MDR) clinical isolate Acinetobacter baumannii and Staphylococcus aureus strains. The predictive accuracy of regression models has coefficient of determination
Beatrice Muzzi et al.
Nanoscale, 12(26), 14076-14086 (2020-06-26)
The development of reproducible protocols to synthesize hard/soft nano-heterostructures (NHSs) with tailored magnetic properties is a crucial step to define their potential application in a variety of technological areas. Thermal decomposition has proved to be an effective tool to prepare
Justyna Odrobińska et al.
Pharmaceutics, 12(12) (2020-12-09)
The in vitro biochemical evaluation of the applicability of polymers carrying active substances (micelles and conjugates) was carried out. Previously designed amphiphilic graft copolymers with retinol or 4-n-butylresorcinol functionalized polymethacrylate backbone and poly(ethylene glycol) (PEG) side chains that included Janus-type
Heba H El-Maghrabi et al.
Journal of colloid and interface science, 587, 457-466 (2021-01-01)
Cost-effective, active and stable electrocatalysts are crucial for hydrogen production via electrocatalytic water splitting. Here, we describe the preparation of novel nanofibers (NF) made of Ni/Gd2O3/NiO heterostructures by electrospinning. The fabricated materials showed high electrocatalytic performance for hydrogen evolution reaction
Ryohei Sato et al.
Journal of oleo science, 69(8), 951-958 (2020-07-10)
Piperitenone oxide, a major chemical constituent of the essential oil of spearmint, Mentha spicata, induces differentiation in human colon cancer RCM-1 cells. In this study, piperitenone oxide and trans-piperitenone dioxide were prepared as racemic forms by epoxidation of piperitenone. The