Merck
901612
Sigma-Aldrich
Ethylene carbonate solution
1 M in DMF
別名:
1,3-Dioxolan-2-one, Glycol carbonate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C3H4O3
CAS番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.22
フォーム
liquid
反応適合性
reagent type: reductant
濃度
1 M in DMF
密度
0.984 g/mL
InChI
1S/C3H4O3/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H2
InChI Key
KMTRUDSVKNLOMY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Valuable building block or solvent offered as a solution in dimethylformamide for more convenient handling.
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Kidney
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
137.3 °F
引火点(℃)
58.5 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
901612-25ML:
901612-VAR:
901612-100ML:
901612-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)