Merck
FNCAS9PROT
Sigma-Aldrich
FnCas9タンパク質
from Francisella novicida, recombinant, expressed in E. coli, 1X NLS
別名:
Francisella Novicida(フランシセラ・ノビシダ) Cas9
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.51
リコンビナント
expressed in E. coli
品質水準
アッセイ
≥95% (SDS-PAGE)
フォーム
lyophilized powder
包装
pkg of 1 kit (4 components)
アプリケーション
CRISPR
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
詳細
精製FnCas9タンパク質(約190 kDa)は細菌Francisella novicida(フランシセラ・ノビシダ)由来のII型CRISPR/Casシステムから得られ、3つの分子成分、すなわちFnCas9タンパク質、ユーザー定義配列のcrRNA、および一定配列のtracrRNAを用いて機能するように設計されています。 FnCas9エンドヌクレアーゼは、crRNA配列を変えることによってプラスミドあるいは精製ゲノムDNAで位置特異的二本鎖切断(DSB)を引き起こすようにプログラムすることができます。
アプリケーション
機能ゲノミクス/ターゲットバリデーション/ゲノム編集/分子生物学/分子クローニング/合成生物学
特徴および利点
  • プラスミドまたは大きなゲノムDNAフラグメントのクローニングに適しています
  • 4-bp 5'のオーバーハングがもたらされます。
  • SpCas9より効率的に精製プラスミドDNAを切断します
包装
50 μg(≥ 300 pmol)入り容器
250 μg(≥ 1500 pmol)入り容器
構成
各キットは以下で構成されています:
  • FnCas9組み換えタンパク質のバイアルが1本
  • 1 mLの1倍希釈緩衝液が入ったバイアルが1本
  • 1 mLのヌクレアーゼを含まないグリセロール水が入ったバイアルが1本
  • 1 mLの10倍消化緩衝液が入ったバイアルが1本
原理
EcoRIおよびHindIIIのような従来の制限酵素は特定の短い(6 bp)DNA配列を切断することができるだけであり、そのため小さいDNAフラグメント(通常約4kb)のクローン化に制限されます。CRISPRベースのエンドヌクレアーゼは、ユーザー定義のより長い(約20 bp)配列を切断することができ、それらをより柔軟で、DNA固有のプロモーター、エキソンおよびイントロン構成成分を有する多重遺伝子細菌性オペロンあるいは哺乳動物ゲノムDNAのようなより大きいDNAフラグメントに適用可能にします。
再構成
凍結乾燥したFnCas9タンパク質は、希望する濃度になるまで溶解液に再懸濁してください。チューブを穏やかに叩いて凍結乾燥粉末を完全に溶解させ、氷上で10分間インキュベートし、チューブを遠心して材料をチューブの底に移動させます。
その他情報
gRNAを注文するにはここをクリックしてください
20 bpのゲノムDNAターゲット配列(5'から3')を隣接する3'PAMの位置を加えて入力してください。 特別な指示の下では、「FnCas9 crRNA」と指示してください
FnCas9 tracrRNAを注文するにはここをクリックしてください
弊社の他のMISSION® Cas9 Proteins(ミッションCas9タンパク質)については、SigmaAldrich.com/CRISPRproteinsでご確認ください。
法的情報
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
  • FnCas9-NLS from Francisella novicida, expressed in Escherichia coli
  • Dilution buffer for Cas9 proteins
  • Reconstitution solution for Cas9 proteins
  • Digestion buffer 10× for FnCas9
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
Combine guaranteed sgRNAs with our comprehensive range of CRISPR products and tools, including Cas9 and delivery reagents, for efficient genome modification with higher specificity.