アプリケーション
- 複数の細胞株における遺伝子ノックアウトの作成
- RNAiに適さない遺伝子の完全なノックアウト
- 内因性遺伝子に組み込まれたプロモーター、融合タグまたはレポーターを含むノックイン細胞株の作成
構成
製品にはguideRNA配列が含まれていないことに注意してください。これは、カスタムCRISPR製品タブから個別に購入する必要があります。
原理
物理的形状
調製ノート
その他情報
文献における典型的な遺伝子導入の濃度は、1.0 μg/μL以上5.0 μg/μL以下の範囲のCas9プラスミドと、1.0 μg/μL以上5 μL以下のU6-gRNAプラスミドを組み合わせたものです。 (上記のすべての用量は、50〜100万個の細胞がヌクレオフェクトされたと仮定しています。)
Jan Code
CAS9P-1EA:
CAS9P-1EA-KC:
CAS9P-1SET:
CAS9P-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
Learn about CRISPR Cas9, what it is and how it works. CRISPR is a new, affordable genome editing tool enabling access to genome editing for all.
関連コンテンツ
Sigma-Aldrich®アドバンストゲノミクスは、CRISPR、Cas9、合成ガイドRNA(sgRNA)、およびジンクフィンガーヌクレアーゼ(ZFN)などの遺伝子編集とサイレンシング工学技術の有力なプロバイダーです。
Sigma-Aldrich® Advanced Genomics is the leading provider of gene editing and silencing technologies including CRISPR, Cas9, synthetic guide RNA (sgRNA), and Zinc Finger Nuclease (ZFN).