包装
pkg of 2 vials (50μL aliquot for each of the 2 kit components)
濃度
20 ng/μL in TE buffer; DNA (1μg of plasmid DNA)
アプリケーション
CRISPR
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
- Creation of gene knockouts in cell lines
- Creation of knock-in cell lines with promoters, fusion tags or reporters integrated into endogenous genes
特徴および利点
構成
原理
物理的形状
調製ノート
which may not be suitable for transfection into particular cell types. For best results, we advise maxi-prepping
plasmids using endotoxin-free DNA purification kits prior to transfection.
その他情報
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
CRISPR01-1SET:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Validate CRISPR gene editing experiments easily with Sigma-Aldrich® T7E1 mismatch detection kit, ensuring successful editing.
プロトコル
Learn about CRISPR Cas9, what it is and how it works. CRISPR is a new, affordable genome editing tool enabling access to genome editing for all.
関連コンテンツ
Sigma-Aldrich® Advanced Genomics is the leading provider of gene editing and silencing technologies including CRISPR, Cas9, synthetic guide RNA (sgRNA), and Zinc Finger Nuclease (ZFN).
Sigma-Aldrich®アドバンストゲノミクスは、CRISPR、Cas9、合成ガイドRNA(sgRNA)、およびジンクフィンガーヌクレアーゼ(ZFN)などの遺伝子編集とサイレンシング工学技術の有力なプロバイダーです。