リコンビナント
expressed in E. coli
品質水準
アッセイ
≥95% (SDS-PAGE)
フォーム
lyophilized powder
包装
pkg of 1 kit (4 components)
アプリケーション
CRISPR
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
詳細
アプリケーション
特徴および利点
- Enhanced specificity compared to wild type Cas9
- Increased activity compared to enhanced specificity Cas9
- Ready to inject/transfect
包装
pkg of 250 μg (≥ 1500 pmol)
構成
- one vial of Cas9 Plus Recombinant Protein
- one vial of Plus Transfection Buffer
- one vial of Reconstitution Buffer
- one vial of Dilution Buffer
原理
再構成
その他情報
Check out our other MISSION® Cas9 Proteins at SigmaAldrich.com/CRISPRproteins
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
プロトコル
Guaranteed PURedit™ CRISPR synthetic gRNAs and Cas9 protein offer industry-leading on-site cutting and specificity
Combine guaranteed sgRNAs with our comprehensive range of CRISPR products and tools, including Cas9 and delivery reagents, for efficient genome modification with higher specificity.
関連コンテンツ
Explore technology and reagent portfolios for plant breeding workflows, accelerating the development of new crop varieties.