安全性情報
TRACRRNA05N
Sigma-Aldrich
SygRNA Cas9合成tracrRNA
SygRNA SpCas9 tracrRNA
別名:
RNA scaffold
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106609
NACRES:
NA.51
包装
pkg of 5 nmol × Tube (HPLC)
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
詳細
SygRNA合成RNAシステムは、特定のゲノムターゲットにSpCas9ヌクレアーゼを補充します。tracrRNA(トランス活性化crRNA)はcrRNA(CRISPR RNA)に結合し、その結果生じるcrRNA-tracrRNA複合体はCas9タンパク質をゲノムのcrRNA指定部位に誘導します。SygRNA合成tracrRNAおよびcrRNAは、細胞株、Cas9タンパク質、またはCas9 mRNAのCas9発現での使用に最適化されており、マイクロインジェクション、リポフェクション、エレクトロポレーションなどの様々な送達方法に対応しています。
アプリケーション
機能ゲノミクス/トランスジェニックアプリケーション
  • 遺伝子ノックアウトの作成
  • プロモーター、融合タグ、またはレポーターを内在性遺伝子に組み込んだノックイン動物または細胞株の作成
特徴および利点
HPLC精製SygRNA Cas9 tracrRNAオリゴは、ゲノム編集アプリケーション用のターゲット固有のcRNAおよびSpCas9タンパク質のソースとの使用に最適化されています。
関連事項
SygRNA Cas9 tracrRNAオリゴは、ターゲット固有のcrRNAおよびTGEN-CP-50UG、CAS9P、CAS9MRNAなどのCas9タンパク質のソースと組み合わせて使用され、活性を有するRNP複合体を形成します。CRISPR検索により、ヒト、マウス、ラットの遺伝子に対してあらかじめ設計されたユニークなcrRNAを選択します。
詳細についてはSygRNA tracrRNAをご覧ください
カスタムtracrRNAがご入用ですか?
物理的形状
乾燥物
調製ノート
pH 8.0以下のRNAaseフリーTris含有バッファー中でSygRNA Cas9 tracrRNAオリゴを再懸濁します。
法的情報
SygRNA is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
TRACRRNA05N:
TRACRRNA05N-5NMOL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Manuel Garcia-Moreno et al.
Molecular cell, 74(1), 196-211 (2019-02-26)
The compendium of RNA-binding proteins (RBPs) has been greatly expanded by the development of RNA-interactome capture (RIC). However, it remained unknown if the complement of RBPs changes in response to environmental perturbations and whether these rearrangements are important. To answer these
プロトコル
Guaranteed PURedit™ CRISPR synthetic gRNAs and Cas9 protein offer industry-leading on-site cutting and specificity
Combine guaranteed sgRNAs with our comprehensive range of CRISPR products and tools, including Cas9 and delivery reagents, for efficient genome modification with higher specificity.