安全性情報
CAS9BST
Sigma-Aldrich
CAS9 Blasticidin Lenti Plasmid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106610
NACRES:
NA.51
リコンビナント
expressed in E. coli
品質水準
包装
vial of 50 μL
濃度
20 ng/μL in TE buffer; DNA (1μg of plasmid DNA)
セレクション
ampicillin
blasticidin
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
詳細
This product is a blasticidin resistant lenti-Cas9 plasmid for generation of lentiviral particles. Use Sigma′s lentiviral Cas9 reagents to efficiently generate stable cell lines expressing Cas9 for CRISPR genome editing. Sigma′s lenti-Cas9 plasmid is one part of a two-vector CRISPR system with individual Cas9 and gRNA expression vectors. Please see the link below to order gRNA.
アプリケーション
Functional Genomics/Screening /Target Validation/Genome Editing
構成
1ug of plasmid DNA, EF1a-Cas9-2A-Blasticidin Lenti
関連事項
Click here to order gRNA plasmid and virus.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
CAS9BST-1EA:
CAS9BST-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)